Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008160
Sigma-Aldrich
Anti-NGEF antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Eph-interacting exchange protein, Anti-Ephexin-1, Anti-Neuronal guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
METRESEDLEKTRRKSASDQWNTDNEPAKVKPELLPEKEETSQADQDIQDKEPHCHIPIKRNSIFNRSIRRKSKAKARDNPERNASCLADSQDNGKSVNEPLTLNIPWSRTPPCRTAMQTDPGAQEMSESSST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGEF(25791)
Opis ogólny
Gen NGEF (neuronowy czynnik wymiany nukleotydów guaninowych) koduje członka rodziny genów Dbl, których członkowie funkcjonują jako czynniki wymiany nukleotydów guaninowych dla GTPaz typu Rho. Kodowane białko ulega obfitej ekspresji w mózgu, przy czym najwyższa ekspresja występuje w jądrze ogoniastym, regionie związanym z kontrolą ruchu. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q37, a kodowane białko zawiera translowane powtórzenie trójnukleotydowe, odcinek kwasu poliglutaminowego przeplatany glicyną.
Immunogen
Ephexin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen NGEF (neuronowy czynnik wymiany nukleotydów guaninowych) koduje białko, które jest również nazywane efeksyną. Jest to białko oddziałujące z receptorem Eph, które jest modulowane przez wiązanie z receptorem po stymulacji przez Ephrin-A. Efeksyna jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych, który aktywuje GTPazę RhoA i hamuje Cdc42 i Rac1. Wpływa również na morfologię komórek. Tworzy molekularne połączenie między receptorami Eph a cytoszkieletem aktyny i reguluje ruchliwość stożka wzrostu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71480
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N R Rodrigues et al.
Genomics, 65(1), 53-61 (2000-04-25)
We have identified Ngef as a novel member of the family of Dbl genes. Many members of this family have been shown to function as guanine nucleotide exchange factors for the Rho-type GTPases. Ngef is predominantly expressed in brain, with
S M Shamah et al.
Cell, 105(2), 233-244 (2001-05-05)
Eph receptors transduce short-range repulsive signals for axon guidance by modulating actin dynamics within growth cones. We report the cloning and characterization of ephexin, a novel Eph receptor-interacting protein that is a member of the Dbl family of guanine nucleotide