Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007842
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC4A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C-type lectin DDB27 antibody produced in rabbit, Anti-C-type lectin domain family 4 member A antibody produced in rabbit, Anti-C-type lectin superfamily member 6 antibody produced in rabbit, Anti-Dendritic cell immunoreceptor antibody produced in rabbit, Anti-Lectin-like immunoreceptor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KNWKSFSSNCYFISTESASWQDSEKDCARMEAHLLVINTQEEQDFIFQNLQEESAYFVGLSDPEGQRHWQWVDQTPYNESSTFWHPREPSDPNERCVVLNFRKSPKRWGWNDVNCLGPQRSVCEMMKIHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLEC4A(50856)
Immunogen
C-type lectin domain family 4 member A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CLEC4A (C-type lectin domain family 4, member A) koduje białko należące do nadrodziny C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD), której członkowie mają wspólny fałd białkowy i są zaangażowani w kilka procesów komórkowych, takich jak adhezja komórkowa, sygnalizacja komórkowa, obrót glikoproteinami i odpowiedź immunologiczna. Kodowane białko jest białkiem transbłonowym typu II ulegającym ekspresji na leukocytach i neutrofilach. Bierze udział w regulacji stanu zapalnego w neutrofilach. Stwierdzono, że odgrywa rolę w tłumieniu aktywacji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70033
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Debleena Pain et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 6265-6268 (2005-01-11)
Oct4, Nanog, and Stella are transcription factors specifically expressed in embryonic stem (ES) cells and germ lineage cells that impart critical functions in the maintenance of pluripotency. Here, we report the excessive frequency and apparent selectivity of retrotransposition of ES
Manon Richard et al.
Biochemical and biophysical research communications, 310(3), 767-773 (2003-10-11)
The recently discovered CLECSF6 protein displays the features of a receptor involved in the down-modulation of leukocyte activation. Although CLECSF6 has been the focus of the interest of many researchers lately, a Western blot characterization of the protein is still
Manon Richard et al.
Journal of leukocyte biology, 71(5), 871-880 (2002-05-08)
In our study of the modulation of the expression of inflammation-related genes in neutrophils, we have found a gene called CLECSF6 (C-type lectin superfamily 6). CLECSF6 expresses two mRNA species at low levels in resting neutrophils. Here, we describe for
Manon Richard et al.
Molecular immunology, 43(10), 1716-1721 (2005-12-20)
Proteins that bear immunoreceptor tyrosine based inhibitory motifs (ITIM) are believed to participate in the repression of cell activation via phosphatases such as SHP-1, SHP-2 and/or SHIP-1. CLECSF6, also called DCIR, is a transmembrane protein expressed on leukocytes and predominantly