Kluczowe dokumenty
HPA007729
Sigma-Aldrich
Anti-LTA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LTα, Anti-Lymphotoxin-α, Anti-Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HSTLKPAAHLIGDPSKQNSLLWRANTDRAFLQDGFSLSNNSLLVPTSGIYFVYSQVVFSGKAYSPKATSSPLYLAHEVQLFSSQYPFHVPLLSSQKMVYPGLQEPWLHSMYHGAAFQLTQGDQLSTHTDGIPHLVLSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LTA(4049)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen LTA (limfotoksyna alfa) koduje nadrodzinę TNF (czynnik martwicy nowotworów). Jest również nazywany TNFβ i jest wydzielany jako homotrimer przez aktywowane limfocyty.
Immunogen
LTA protein Lymphotoxin α recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LTA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
LTA (limfotoksyna-α) tworzy heterotrimer z limfotoksyną-β (LT-β), która zakotwicza ją na powierzchni komórki. Wiąże się z receptorami TNF-R55 lub TNF-R75 (receptorami TNF) i pośredniczy w reakcjach zapalnych, immunostymulacyjnych i przeciwwirusowych lub reakcjach obronnych gospodarza. Po skompleksowaniu z LTβ nie wiąże się z receptorami TNF. Kompleks LTα/β wiąże się z unikalnym receptorem zwanym LTβ-R. Jest on również zaangażowany w rozwój lub organizację obwodowych narządów limfoidalnych. Defekty tego genu są związane z podatnością na trąd typu 4, zawał mięśnia sercowego, chłoniaka nieziarniczego i łuszczycowe zapalenie stawów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70026
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Na Li et al.
PloS one, 9(3), e92272-e92272 (2014-03-20)
The lymphotoxin-α (LTA), as one of the mediators of inflammation, may play an important role in the pathogenesis of myocardial infarction (MI). Genetic association studies (GAS) that have investigated the association between three common polymorphisms (A252G, G10A and C804A) of
K A Elisa Kallio et al.
Infection and immunity, 82(5), 1939-1948 (2014-02-26)
Periodontitis is a chronic inflammatory disease with a multifactorial etiology. We investigated whether human major histocompatibility complex (MHC) polymorphisms (6p21.3) are associated with periodontal parameters. Parogene 1 population samples (n = 169) were analyzed with 13,245 single nucleotide polymorphisms (SNPs)
P D Rennert et al.
The Journal of experimental medicine, 184(5), 1999-2006 (1996-11-01)
For more than a decade, the biological roles and the apparent redundancy of the cytokines tumor necrosis factor (TNF) and lymphotoxin (LT) have been debated. LT alpha exists in its soluble form as a homotrimer, which like TNF only binds
Salvador Pastor-Idoate et al.
Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), 11, 973-981 (2017-06-06)
The objective of this study is to determine the expression and localization of lymphotoxin alpha (LTA) in human retinas and the functionality of one of its polymorphisms rs2229094 (C13R) (T>C), previously associated with proliferative vitreoretinopathy (PVR) development. Total RNA from
Chee Wai Fhu et al.
Blood, 124(19), 2973-2982 (2014-08-21)
It is known that cells within the inflammatory background in classical Hodgkin lymphoma (cHL) provide signals essential for the continual survival of the neoplastic Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) cells. However, the mechanisms underlying the recruitment of this inflammatory infiltrate into