Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA007724
Sigma-Aldrich
Anti-PROS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Vitamin K-dependent protein S precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QGASGIKEIIQEKQNKHCLVTVEKGSYYPGSGIAQFHIDYNNVSSAEGWHVNVTLNIRPSTGTGVMLALVSGNNTVPFAVSLVDSTSEKSQDILLSVENTVIYRIQALSLCSDQQSHLEFRVNR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROS1(5627)
Opis ogólny
Gen PROS1 (białko S alfa) jest aktywnym genem PS (białka S) zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 3p 11.1 - 3q 1 1.2. Inny gen PS β (PROS2) jest pseudogenem. Ekson I tego genu koduje peptyd sygnałowy, ekson II koduje propeptyd i domenę Gla, a ekson III koduje domenę o wysokiej zawartości aminokwasów aromatycznych. Białko zawiera pętlę wrażliwą na trombinę kodowaną przez ekson IV, cztery domeny podobne do naskórkowego czynnika wzrostu przez eksony V-VIII oraz domenę wiążącą hormon płciowy - homologiczną domenę kodowaną przez ostatnie siedem eksonów.
Immunogen
Vitamin K-dependent protein S precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PROS1 antibody produced in rabbit has been used for global protein profiling to find new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders.
Anti-PROS1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen PROS1 (białko S alfa) koduje glikoproteinę osoczową zależną od witaminy K, która działa jako kofaktor aktywowanego białka C (APC) w degradacji czynników krzepnięcia Va i VIIIa w celu hamowania krzepnięcia krwi w obecności fosfolipidów i jonów Ca2+. Białko jest aktywne, gdy krąży w osoczu w postaci wolnej. Po związaniu z białkiem wiążącym C4b (C4b-BP) krąży w osoczu w postaci nieaktywnej. Tylko aktywna forma służy jako kofaktor dla APC. Mutacje w tym genie mogą powodować niedobór wolnego białka S (typu IIa), skutkujący autosomalną dominującą dziedziczną trombofilią.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84444
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Duchemin et al.
Blood, 86(9), 3436-3443 (1995-11-01)
A Ser 460 to Pro mutation of protein S (PS), involving a T to C transition in exon XIII of the protein S alpha (PROS1) gene and known as the Heerlen polymorphism, was found in 16 of 85 symptomatic patients
Bernet S Kato et al.
Proteome science, 9, 73-73 (2011-11-19)
The advent of affinity-based proteomics technologies for global protein profiling provides the prospect of finding new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. The molecular phenotypes obtained from studies on such platforms are driven by multiple sources, including genetic, environmental, and