Kluczowe dokumenty
HPA007593
Sigma-Aldrich
Anti-HECW1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase HECW1, Anti-HECT, C2 and WW domain-containing protein 1, Anti-NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase 1, Anti-hNEDL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HECW1(23072)
Immunogen
E3 ubikwitynowo-białkowa ligaza HECW1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
EEEEKEQEEEGDVSTLEQGEGRLQLRASVKRKSRPCSLPVSELETVIASACGDPETPRTHYIRIHTLLHSMPSAQGGSAAEEEDGAEEESTLKDSSEKDGLSEVDTVAADPSALE
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen HECW1 (HECT, C2 i WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1) koduje ligazę białkową E3 ubikwityny, która katalizuje degradację Dvl1 (Dishevelled-1) za pośrednictwem ubikwityny. Nazywany jest również NEDL-1 i tworzy kompleks z białkiem związanym z translokonem δ (TRAP-δ), składnikiem translokonu ER, i wiąże się ze zmutowaną SOD1, która prowadzi do śmierci neuronów ruchowych w FALS (rodzinnym stwardnieniu zanikowym bocznym).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71288
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kou Miyazaki et al.
The Journal of biological chemistry, 279(12), 11327-11335 (2003-12-20)
Approximately 20% of familial amyotrophic lateral sclerosis (FALS) arises from germ-line mutations in the superoxide dismutase-1 (SOD1) gene. However, the molecular mechanisms underlying the process have been elusive. Here, we show that a neuronal homologous to E6AP carboxyl terminus (HECT)-type
Zhixing Jin et al.
Biology of reproduction, 102(2), 376-387 (2019-10-17)
Despite its prevalence and the severity of symptoms, little is known about the pathogenesis and etiology of adenomyosis. In previous studies, the protein expression level of the polarity protein Scribble in the eutopic endometrium of patients with adenomyosis was found