Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007269
Sigma-Aldrich
Anti-SCTR antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SCT-R, Anti-Secretin receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
CDVLQVLWEEQDQCLQELSREQTGDLGTEQPVPGCEGMWDNISCWPSSVPGRMVEVECPRFLRMLTSRNGSLFRNCTQDGWSETFPRPNLACGVNVNDSSNEKRHSYLLKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCTR(6344)
Immunogen
Secretin receptor Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SCTR antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SCTR (receptor sekretyny) to receptor sprzężony z białkiem G (GPCR) o masie 50 kDa, związany z pobudzającą odpowiedzią cAMP. Ulega ekspresji w komórkach rdzenia nerek. Reguluje przewodowe wydzielanie wodorowęglanów, jonów potasu z trzustki i wydzielanie enzymów z komórek acinarnych trzustki. W OUN (ośrodkowy układ nerwowy) ułatwia aktywność hydroksylazy tyrozynowej, która dodatkowo wpływa na czynność serca i nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70127
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Giuseppe Procino et al.
Kidney international, 86(1), 127-138 (2014-02-14)
X-linked nephrogenic diabetes insipidus (X-NDI) is a disease caused by inactivating mutations of the vasopressin (AVP) type 2 receptor (V2R) gene. Loss of V2R function prevents plasma membrane expression of the AQP2 water channel in the kidney collecting duct cells
B K Chow
Biochemical and biophysical research communications, 212(1), 204-211 (1995-07-06)
Secretin is a gastrointestinal hormone responsible for the regulation of bicarbonate, potassium ion and enzyme secretion from the pancreas. A cDNA encoding the human secretin receptor was isolated from a human pancreatic adenocarcinoma cell-line cDNA library using polymerase chain reaction
Combination of secretin and fluvastatin ameliorates the polyuria associated with X-linked nephrogenic diabetes insipidus in mice.
Procino G, Milano S, Carmosino M, et al.
Kidney International, 86(1), 127-138 (2014)
D R Patel et al.
Molecular pharmacology, 47(3), 467-473 (1995-03-01)
Secretin is a 27-amino acid neuroendocrine peptide that stimulates fluid and electrolyte secretion in the gastrointestinal tract, activates tyrosine hydroxylase activity in the central nervous system, and affects cardiac and renal function. Specific receptors for secretin have been previously characterized
Doris Hummel et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 144 Pt B, 402-409 (2014-08-05)
The vitamin D system is deregulated during development and progression of several cancer types. Data on the expression of the vitamin D system in the diseased pancreas are missing. The aim of this study was to investigate the expression of