Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007120
Sigma-Aldrich
Anti-STK3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP003355.2, Anti-Serine/threonine-protein kinase 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ATSTMSEGAQTMIEHNSTMLESDLGTMVINSEDEEEEDGTMKRNATSPQVQRPSFMDYFDKQDFKNKSHENCNQNMHEPFPMSKNVFPDNWKVPQDGDFDFLKNLSLEELQMRLKALDPMMEREI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK3(6788)
Immunogen
serine/threonine-protein kinase 3 (EC 2.7.11.1)(STE20-like kinase MST2)(MST-2)(Mammalian STE20-like protein kinase 2)(Serine/threonine-protein kinase Krs-1) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
STK3 (kinaza serynowo-treoninowa 3) koduje kinazę białkową serynowo-treoninową. Ulega wysokiej ekspresji w dorosłych nerkach, tkankach szkieletowych i łożyskowych oraz na bardzo niskim poziomie w dorosłych tkankach serca, płuc, wątroby i mózgu. Jest aktywowana przez trans-autofosforylację w pętli aktywacyjnej. Jest związany z zależnym od stresu przerostem i przebudową serca u ludzi. Hamuje również szlak Wnt/β-katenina poprzez szlak Hippo. W połączeniu z innymi cytoplazmatycznymi kinazami białkowymi, STK3 reguluje aktywność komórkową podczas spoczynku i apoptozy związanej ze spoczynkiem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70211
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Zi et al.
The Journal of biological chemistry, 289(35), 24275-24288 (2014-07-19)
The Hippo signaling pathway has recently moved to center stage in cardiac research because of its key role in cardiomyocyte proliferation and regeneration of the embryonic and newborn heart. However, its role in the adult heart is incompletely understood. We
Fei Xu et al.
The Biochemical journal, 458(1), 159-169 (2013-11-05)
The Hippo signalling pathway can suppress the Wnt/β-catenin signalling pathway through the last downstream effectors YAP (Yes-associated protein)/TAZ (tafazzin). MST (mammalian sterile 20-like kinase) 1 functions as the upstream kinase of the Hippo pathway, and CK1ε (casein kinase 1ε) plays
C L Creasy et al.
Gene, 167(1-2), 303-306 (1995-12-29)
We have identified a second human homology of the yeast Ste20 protein kinase family, which we designate MST2. MST2 is most similar to the previously identified MST1 protein kinase (78% identity, 88% similarity). Northern analysis indicates that MST2 mRNA is
H C Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 275(33), 25850-25857 (2000-06-07)
We have identified a cell quiescence-specific 33-kDa cytoplasmic protein kinase (p33(QIK), Quiescence-Induced Kinase) based on induction of p33(QIK)-specific kinase activity of cells growth-arrested in the quiescent phase and deactivation upon entry into the cell cycle. Blockage of macromolecular synthesis prevents
Lisheng Ni et al.
Structure (London, England : 1993), 21(10), 1757-1768 (2013-08-27)
The tumor-suppressive Hippo pathway controls tissue homeostasis through balancing cell proliferation and apoptosis. Activation of the kinases Mst1 and Mst2 (Mst1/2) is a key upstream event in this pathway and remains poorly understood. Mst1/2 and their critical regulators RASSFs contain