Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007105
Sigma-Aldrich
Anti-ALPL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AP-TNAP antibody produced in rabbit, Anti-Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme antibody produced in rabbit, Anti-Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme precursor antibody produced in rabbit, Anti-TNSALP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LTSSEDTLTVVTADHSHVFTFGGYTPRGNSIFGLAPMLSDTDKKPFTAILYGNGPGYKVVGGERENVSMVDYAHNNYQAQSAVPLRHETHGGEDVAVFSKGPMAHLLHGVHEQNYVPHVMAYAACIGANL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPL(249)
Immunogen
Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ALPL (fosfataza alkaliczna) jest enzymem markerowym, ulegającym ekspresji w błonie szczoteczkowej komórek kanalików proksymalnych. Koduje niespecyficzny tkankowo izoenzym fosfatazy alkalicznej. Odgrywa główną rolę w żywotności komórek i apoptozie. W związku z tym ALPL został zaproponowany jako skuteczny kandydat do nowotworzenia. Mutacja w aktywności genu ALPL powoduje rzadkie dziedziczne zaburzenie, hipofosfatazję, charakteryzującą się wadliwą mineralizacją kości i niedoborem surowicy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71397
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Taketani et al.
Archives of disease in childhood, 99(3), 211-215 (2013-11-28)
We examined the clinical and genetic features of hypophosphatasia (HPP) in Japanese patients. HPP is a rare metabolic bone disorder of bone mineralisation caused by mutations in the liver/bone/kidney alkaline phosphatase (ALPL) gene, which encodes tissue-non-specific alkaline phosphatase isoenzyme. We
Haiou Yang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 32(3), 635-644 (2013-09-12)
Hypophosphatasia, a rare inherited disease characterized by defective mineralization of bone and teeth, is caused by various mutations in the tissue-nonspecific isoenzyme of alkaline phosphatase (TNSALP) gene. Our aim was to determine the mutations on TNSALP gene in three Chinese
Ujjawal Sharma et al.
Biochimie, 104, 27-35 (2014-06-10)
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common kidney cancer in adults. Although several genes have been found to be involved in carcinogenesis of RCC, more great efforts are needed to identify new genes which are responsible for the process.