Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006900
Sigma-Aldrich
Anti-PTPRN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IAR antibody produced in rabbit, Anti-ICAAR antibody produced in rabbit, Anti-Islet cell autoantigen-related protein antibody produced in rabbit, Anti-Phogrin antibody produced in rabbit, Anti-R-PTP-N2 antibody produced in rabbit, Anti-Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QDDDDRLYQEVHRLSATLGGLLQDHGSRLLPGALPFARPLDMERKKSEHPESSLSSEEETAGVENVKSQTYSKDLLGQQPHSEPGAAAFGELQNQMPGPSKEEQSLPAGAQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRN2(5799)
Immunogen
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
PTPRN2 (Protein tyrosine phosphatase, receptor type, N polypeptide 2) jest białkiem transmembranowym należącym do rodziny PTP (Protein tyrosine phosphatase). Składa się z regionu hydrofobowego, jednego miejsca N-glikozylacji i motywu do rozpoznawania adhezji. Ulega ekspresji głównie w komórkach endokrynnych i neuronalnych. Bierze udział w procesie egzocytozy komórek. Niedojrzały PTPRN2 oddziałuje z białkiem rusztowania TRAF2 (TNF receptor-associated factor 2) poprzez różne kaskady kinaz. PTPRN2 został zasugerowany jako potencjalny biomarker w raku piersi, ponieważ promuje apoptozę i ogranicza tworzenie się guza. Doniesiono również, że PTPRN2 jest głównym autoantygenem w cukrzycy insulinozależnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70161
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Cui et al.
The Journal of biological chemistry, 271(40), 24817-24823 (1996-10-04)
Cloning of the cDNA encoding a novel human protein- tyrosine phosphatase (PTP) called islet cell antigen-related PTP (IAR) predicts a receptor-like molecule with an extracellular domain of 614 amino acids containing a hydrophobic signal peptide, one potential N-glycosylation site, and
E Kawasaki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 227(2), 440-447 (1996-10-14)
A 4.7 kb cDNA of tyrosine phosphatase-like protein, phogrin, was isolated from a human islet cDNA library. Sequencing of the resulting clone identified a 3,045 residue open-reading frame encoding a 1,015 amino acid polypeptide with predicted molecular mass of 111,303
Caitlin A Sengelaub et al.
The EMBO journal, 35(1), 62-76 (2015-12-02)
Altered abundance of phosphatidyl inositides (PIs) is a feature of cancer. Various PIs mark the identity of diverse membranes in normal and malignant cells. Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P2) resides predominantly in the plasma membrane, where it regulates cellular processes by recruiting
Alexey V Sorokin et al.
Cancer research, 75(9), 1846-1858 (2015-04-17)
The protein tyrosine phosphatase receptor PTPRN2 is expressed predominantly in endocrine and neuronal cells, where it functions in exocytosis. We found that its immature isoform proPTPRN2 is overexpressed in various cancers, including breast cancer. High proPTPRN2 expression was associated strongly