Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA006778
Sigma-Aldrich
Anti-USP28 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Deubiquitinating enzyme 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin thioesterase 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 28 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SCQMLLNQLREITGIQDPSFLHEALKASNGDITQAVSLLTDERVKEPSQDTVATEPSEVEGSAANKEVLAKVIDLTHDNKDDLQAAIALSLLESPKIQADGRDLNRMHEATSAETKRSKRKRCEVWGENPNPND
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP28(57646)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Peptydaza specyficzna dla ubikwityny 28 (USP28) jest enzymem deubikwitynującym i należy do rodziny enzymów przetwarzających ubikwitynę (UBP). Składa się z czterech domen, takich jak domena cysteinowa (UCH-1), domena histydynowa (UCH-2), motyw interakcji ubikwityny (UIM) i domena zwinięta (CC). USP28 znajduje się w 11q23 na ludzkim chromosomie.
Immunogen
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-USP28 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunofluorescencji
  • western blotting
  • immunohistochemia
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
USP28 (peptydaza specyficzna dla ubikwityny 28) jest białkiem deubikwitynującym zaangażowanym w różne procesy komórkowe, takie jak regulacja c-MYC, odpowiedź na uszkodzenie DNA i progresja raka. Jest ona rekrutowana w miejscu pęknięcia podwójnej nici w celu stabilizacji różnych czynników wymaganych do odpowiedzi na uszkodzenie DNA (DDR). Jest skutecznym biomarkerem prognostycznym ludzkiego raka pęcherza moczowego. Działa również jako negatywny regulator aktywności deubikwitynacji. Podwyższoną ekspresję USP28 odnotowano w raku jelita grubego i piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70774
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Franz Meitinger et al.
The Journal of cell biology, 214(2), 155-166 (2016-07-20)
In normal human cells, centrosome loss induced by centrinone-a specific centrosome duplication inhibitor-leads to irreversible, p53-dependent G1 arrest by an unknown mechanism. A genome-wide CRISPR/Cas9 screen for centrinone resistance identified genes encoding the p53-binding protein 53BP1, the deubiquitinase USP28, and
Azad Saei et al.
The Journal of experimental medicine, 215(7), 1913-1928 (2018-06-09)
RAF kinase inhibitors are clinically active in patients with BRAF (V600E) mutant melanoma. However, rarely do tumors regress completely, with the majority of responses being short-lived. This is partially mediated through the loss of negative feedback loops after MAPK inhibition
53BP1 and USP28 mediate p53 activation and G1 arrest after centrosome loss or extended mitotic duration
Meitinger F, et al.
The Journal of cell biology, 214(2), 155-166 (2016)
USP28 deficiency promotes breast and liver carcinogenesis as well as tumor angiogenesis in a HIF-independent manner
Richter K, et al.
Molecular Cancer Research, 16(6), 1000-1012 (2018)
Yang Zhen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(50), 34838-34850 (2014-11-02)
USP28 (ubiquitin-specific protease 28) is a deubiquitinating enzyme that has been implicated in the DNA damage response, the regulation of Myc signaling, and cancer progression. The half-life stability of major regulators of critical cellular pathways depends on the activities of