Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA006669
Sigma-Aldrich
Anti-BCLAF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Bcl-2-associated transcription factor 1 antibody produced in rabbit, Anti-Btf antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LLDRGNTRDKEASKEKGSEKGRAEGEWEDQEALDYFSDKESGKQKFNDSEGDDTEETEDYRQFRKSVLADQGKSFATASHRNTEEEGLKYKSKVSLKGNRESDGFREEKNYKLKETGYVVERPSTTKDKHKEED
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCLAF1(9774)
Immunogen
Bcl-2-associated transcription factor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BCLAF1 (BCL2-associated transcription factor 1) jest białkiem jądrowym. Ulega szerokiej ekspresji w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie i płucach. Jest związany z kilkoma procesami komórkowymi, takimi jak apoptoza, regulacja transkrypcji, przetwarzanie RNA i eksport jądrowy mRNA. Jest składnikiem kompleksu przetwarzania RNA związanego z SNIP1/SkIP, uczestnicząc w przetwarzaniu RNA i regulacji transkrypcji. Bierze również udział w mechanizmie naprawy DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70842
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yun Ma et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 46(2), 119-127 (2014-01-07)
The absence of fragile X mental retardation protein (FMRP) causes fragile X syndrome (FXS), which is the leading cause of hereditary mental retardation. Fragile X-related protein 1 (FXR1P), which plays an important role in normal muscle development, is one of
Cameron P Bracken et al.
Cancer research, 68(18), 7621-7628 (2008-09-17)
Cyclin D1 expression represents one of the key mitogen-regulated events during the G(1) phase of the cell cycle, whereas Cyclin D1 overexpression is frequently associated with human malignancy. Here, we describe a novel mechanism regulating Cyclin D1 levels. We find
Y Y Lee et al.
Cell death & disease, 3, e359-e359 (2012-07-27)
H2AX, a histone H2A variant, has a key role in the cellular response to DNA double-strand breaks (DSBs). H2AX senses DSBs through rapid serine 139 phosphorylation, concurrently leading to the formation of phospho-(γ)H2AX foci with various proteins. However, in the
Song Hee Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(24), 9575-9580 (2012-05-31)
Cell proteins can restrict the replication of viruses. Here, we identify the cellular BclAF1 protein as a human cytomegalovirus restriction factor and describe two independent mechanisms the virus uses to decrease its steady-state levels. Immediately following infection, the viral pp71