Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006550
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Actin-related protein 2/3 complex subunit 3, Anti-Arp2/3 complex 21 kDa subunit, Anti-p21-ARC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DPDTKLIGNMALLPIRSQFKGPAPRETKDTDIVDEAIYYFKANVFFKNYEIKNEADRTLIYITLYISECLKKLQKCNSKSQGEKEMYTLGITNFPIPGEPGFPLNAIYAKPANKQEDEVMRAYLQQLRQETGLRLCEKVFDPQNDKPSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARPC3(10094)
Immunogen
Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ARPC3 (actin related protein 2/3 complex) jest podjednostką kompleksu białkowego Arp2/3. Jest zlokalizowany w lamellipodiach stacjonarnych i lokomotorycznych fibroblastów. ARPC3 (kompleks białek związanych z aktyną 2/3) jest głównie zaangażowany w polimeryzację aktyny w komórkach. Podczas polimeryzacji aktyny zarodkuje i sieciuje filamenty aktyny in vitro. Bierze również udział w wypukłości lamellipodialnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70107
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Walter H A Kahr et al.
Nature communications, 8, 14816-14816 (2017-04-04)
Human actin-related protein 2/3 complex (Arp2/3), required for actin filament branching, has two ARPC1 component isoforms, with ARPC1B prominently expressed in blood cells. Here we show in a child with microthrombocytopenia, eosinophilia and inflammatory disease, a homozygous frameshift mutation in
M D Welch et al.
Nature, 385(6613), 265-269 (1997-01-16)
The pathogenic bacterium Listeria monocytogenes is capable of directed movement within the cytoplasm of infected host cells. Propulsion is thought to be driven by actin polymerization at the bacterial cell surface, and moving bacteria leave in their wake a tail
M D Welch et al.
The Journal of cell biology, 138(2), 375-384 (1997-07-28)
The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells. The human complex consists of seven subunits which include the actin related proteins Arp2 and Arp3, and five others referred to as p41-Arc, p34-Arc, p21-Arc
L M Machesky et al.
Current opinion in cell biology, 11(1), 117-121 (1999-02-27)
The actin-related proteins (Arps) constitute a recently characterized family of proteins, many of which function as members of multiprotein complexes. The discovery that two family members, Arp2 and Arp3, act as multifunctional organizers of actin filaments in all eukaryotes has