Merck
HPA006458
Sigma-Aldrich
Anti-TOP2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-TOP2A_HUMAN Isoform 2 of P11388 - Homo sapiens
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DASPPKTKTSPKLSNKELKPQKSVVSDLEADDVKGSVPLSSSPPATHFPDETEITNPVPKKNVTVKKTAAKSQSSTSTTGAKKRAAPKGTKRDPALNSGVSQKPDPAKTKNRRKRKPSTSDDSDSNFEKIVSKAVTSKKSKG
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP2A(7153)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TOP2A (topoizomeraza (DNA) IIα) jest enzymem jądrowym o masie cząsteczkowej 170 kDa. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q21-q22. Wraz z TOP2β tworzy dwie izoformy enzymu TOP2. Jest to białko homodimeryczne ulegające wszechobecnej ekspresji. Jego N-koniec zawiera miejsca wiązania ATP i hydrolizy. Zawiera również katalityczną domenę centralną i C-końcową zawierającą miejsce rozpoznawania DNA.
Immunogen
TOP2A_HUMAN Isoform 2 of P11388 - Homo sapiens recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TOP2A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TOP2A (topoizomeraza (DNA) IIα) reguluje segregację chromosomów, postęp cyklu komórkowego i topologiczną strukturę DNA. Działa jako cel wielu leków, takich jak antracykliny (doksorubicyna, epirubicyna) i epipodofilotoksyny (etopozyd, tenipozyd). W raku piersi z amplifikacją HER2 (receptor-2 ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu) gen ten również ulega amplifikacji. Gen ten jest regulowany w górę w wielu nowotworach, takich jak rak wątrobowokomórkowy (HCC), rak prostaty i rak żołądka. U pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym nadekspresja tego genu wiąże się ze słabymi wskaźnikami przeżycia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70242
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine J Farr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4414-4426 (2014-01-31)
As proliferating cells transit from interphase into M-phase, chromatin undergoes extensive reorganization, and topoisomerase (topo) IIα, the major isoform of this enzyme present in cycling vertebrate cells, plays a key role in this process. In this study, a human cell
Alexander S Parker et al.
European urology, 66(5), 929-935 (2014-01-07)
Tumor-based biomarkers of outcome for patients with clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) remain limited, especially for those with low-risk disease. Type IIa topoisomerase (TOPOIIa) is a well-known biomarker of DNA replication and a target for antineoplastic agents, but it
Wei Guo et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 146(4), 821-841 (2020-02-28)
Lung cancer has the highest morbidity and mortality among all cancer types. Reliable prognostic biomarkers are needed to identify high-risk patients apart from TNM system for precision medicine. The present study is designed to identify robust prognostic biomarkers in lung
D S Kodiakov et al.
Voprosy onkologii, 60(2), 63-68 (2014-06-13)
Investigated topoisomerase IIalpha (TopoII alpha), argyrophilic proteins associated with nucleolar organizer regions (Ag-NOR) and antigen Ki-67 in lung adenocarcinoma. Defined tumor with low and high TopoII alpha, Ag-NOR and Ki-67. TopoII alpha had a relationship with clinical and morphological parameters
R Hunter Lindsey et al.
Biochemistry, 53(41), 6595-6602 (2014-10-04)
Coordination between the N-terminal gate and the catalytic core of topoisomerase II allows the proper capture, cleavage, and transport of DNA during the catalytic cycle. Because the activities of these domains are tightly linked, it has been difficult to discern