Merck
HPA006162
Sigma-Aldrich
Anti-SP140 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LYSp100 protein, Anti-Lymphoid-restricted homolog of Sp100, Anti-Nuclear autoantigen Sp-140, Anti-Nuclear body protein SP140, Anti-Speckled 140 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SELEKTFGWSHLEALFSRINLMAYPDLNEIYRSFQNVCYEHSPLQMNNVNDLEDRPRLLPYGKQENSNACHEMDDIAVPQEALSSSPRCEPGFSSESCEQLALPKAGGGDAEDAPSLLPGGGVSCKLAIQIDEGESEEMPKLLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP140(11262)
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-SP140 reaguje z ludzkim białkiem jądrowym SP140.
Ograniczony limfoidalnie homolog Sp100 (SP140), przypuszczalny gen supresorowy nowotworu wcześniej związany z CLL/SLL, jest białkiem związanym z ciałem jądrowym (NB) białaczki promielocytowej (PML), niedawno zidentyfikowanym jako wysoce specyficzny autoantygen w pierwotnej marskości żółciowej (PBC).
Immunogen
Nuclear body protein SP140 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-SP140 jest stosowane do znakowania ograniczonego do limfoidów homologa Sp100 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC), takich jak immunoblotting (~37 kDa) i cytometria przepływowa. Jest on stosowany jako sonda do określania obecności i roli ograniczonego do limfoidów homologa Sp100 jako autoantygenu jądrowego związanego z białkiem białaczki promielocytowej (PML) ciał jądrowych (NB).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70859
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stuti Mehta et al.
Science immunology, 2(9) (2017-08-08)
Epigenetic "readers" that recognize defined posttranslational modifications on histones have become desirable therapeutic targets for cancer and inflammation. SP140 is one such bromodomain- and plant homeodomain (PHD)-containing reader with immune-restricted expression, and single-nucleotide polymorphisms (SNPs) within SP140 associate with Crohn's
Mohamad Karaky et al.
Human molecular genetics, 27(23), 4012-4023 (2018-08-14)
SP140 locus has been associated with multiple sclerosis (MS) as well as other autoimmune diseases by genome-wide association studies (GWAS). The causal variant of these associations (rs28445040-T) alters the splicing of the SP140 gene transcripts reducing the protein expression. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006162-25UL4061842776627
HPA006162-100UL4061837136306