Merck
HPA005640
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFB5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CI-SGDH antibody produced in rabbit, Anti-Complex I-SGDH antibody produced in rabbit, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1β-subcomplex subunit 5, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-NADH-ubiquinone oxidoreductase SGDH subunit antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EGYVPEHWEYYKHPISRWIARNFYDSPEKIYERTMAVLQIEAEKAELRVKELEVRKLMHVRGDGPWYYYETIDKELIDHSPKATPDN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFB5(4711)
Opis ogólny
Dehydrogenaza NADH [ubichinon] 1 β-podjednostka kompleksu 5 (NDUFB5) jest podjednostką kompleksu 1 (NADH: oksydoreduktaza ubichinonu), który należy do łańcucha transportu elektronów. Należy do rodziny białek NDUFB5/SGDH, która jest wysoce konserwatywna u grzybów, roślin i ssaków. NDUFB5 znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej.
Immunogen
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1β-subcomplex subunit 5, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza NADH [ubichinon] 1 β-podjednostka kompleksu 5 (NDUFB5), dwa mobilne nośniki elektronów i pięć kompleksów wielobiałkowych (kompleksy 1-5) są zaangażowane w produkcję ATP, generowanie gradientu protonowego w wewnętrznej błonie mitochondrialnej i ostatecznie konwersję ADP do ATP. Ogólnie rzecz biorąc, funkcją kompleksu 1 jest przekazywanie elektronów z NADH do ubichinonu, jednocześnie pompując jony wodoru z macierzy mitochondriów do przestrzeni międzybłonowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86647
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre Cardol
Biochimica et biophysica acta, 1807(11), 1390-1397 (2011-07-14)
Complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) is the largest enzyme of the mitochondrial respiratory chain. Compared to its bacterial counterpart which encompasses 14-17 subunits, mitochondrial complex I has almost tripled its subunit composition during evolution of eukaryotes, by recruitment of so-called accessory
p16Ink4a-induced senescence of pancreatic beta cells enhances insulin secretion
Aharon Helman
Nature Medicine, 22(4), 412-420 (2016)
Aharon Helman et al.
Nature medicine, 22(4), 412-420 (2016-03-08)
Cellular senescence is thought to contribute to age-associated deterioration of tissue physiology. The senescence effector p16(Ink4a) is expressed in pancreatic beta cells during aging and limits their proliferative potential; however, its effects on beta cell function are poorly characterized. We
Gene Expression Profiles Discriminate between Pathological Complete Response and Resistance to Neoadjuvant FEC100 in Breast Cancer
Millour Marie
Cancer, Genomics, and Proteomics, 3(2), 89-95 (2006)
J L Loeffen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 253(2), 415-422 (1999-01-08)
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) is an extremely complicated multiprotein complex located in the inner mitochondrial membrane. Its main function is the transport of electrons from NADH to ubiquinone, which is accompanied by translocation of protons from the mitochondrial matrix to