Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA005539
Sigma-Aldrich
Anti-KANK1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ANKRD15, Anti-Ankyrin repeat domain-containing protein 15 antibody produced in rabbit, Anti-Kidney ankyrin repeat-containing protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
INVCGVRKRSYSAGNASQLEQLSRARRSGGELYIDYEEEEMETVEQSTQRIKEFRQLTADMQALEQKIQDSSCEASSELRENGECRSVAVGAEENMNDIVVYHRGSRSCKDAAVGTLVEMRNCGVSVTEAMLGVMTEADKEIE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KANK1(23189)
Opis ogólny
Motyw KN i domeny powtórzeń ankyryny 1 (KANK1) to białko adaptorowe, które należy do rodziny białek KANK. Zawiera domenę powtórzeń ankyryny na swoim C-końcu, centralne domeny zwiniętych cewek i motyw KN na N-końcu. Gen KANK1 znajduje się w pozycji chromosomalnej 9p24.3. Białko to znajduje się zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze, choć w wielu liniach komórkowych ludzkich nerek występuje głównie w cytoplazmie. Alternatywny splicing tego genu wytwarza dwie izoformy, KANK-L i KANK-S, gdzie KANK-L ma dodatkowy 158 aminokwas na N-końcu.
Immunogen
KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-KANK1 antibody is suitable for immunoprecipitation and pull-down assay.
Anti-KANK1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko KANK1 (KN motif and ankyrin repeat domains 1) reguluje tworzenie cytoszkieletu poprzez pośredniczenie w polimeryzacji aktyny. Akt fosforyluje KANK1, które z kolei wiąże się z białkiem 14-3-3. Aktywacja Akt jest zależna od naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i insuliny, które kontrolują migrację komórek, apoptozę, cykl komórkowy i wzrost itp. Poprzez sygnalizację Akt, KANK1 hamuje migrację komórek i tworzenie włókien naprężeniowych aktyny poprzez hamowanie RhoA. Zapobiega tworzeniu się lamellipodii w fibroblastach poprzez interakcję z IRSp53. Negatywnie reguluje również rozprzestrzenianie się komórek zależne od integryny. KANK1 działa jako nukleo-cytoplazmatyczny transporter dla białka β-kateniny, gdzie β-katenina jest transportowana do jądra w celu indukcji transkrypcji zależnej od β-kateniny. KANK1 działa również jako gen supresorowy nowotworu, a jego regulacja w dół lub inaktywacja jest związana z rakiem nerki, rakiem prostaty, rakiem płuc, rakiem pęcherza moczowego i rakiem piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85227
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohang Guo et al.
International journal of oncology, 44(3), 797-804 (2014-01-09)
The Kank1 gene is one of the important members of the Kank gene family. As an important adaptor protein, Kank1 plays a significant role in the genesis and development of many malignant tumors. It was recently discovered that the Kank1
Rena J Vanzo et al.
European journal of medical genetics, 56(5), 256-259 (2013-03-05)
Deletion of the KANK1 gene (also called ANKRD15), located at chromosome position 9p24.3, has been associated with neurodevelopmental disease including congenital cerebral palsy, hypotonia, quadriplegia, and intellectual disability in a four-generation family. The inheritance pattern in this family was suggested
Yong Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 330(4), 1247-1253 (2005-04-13)
The human Kank gene encodes an ankyrin repeat domain-containing protein which regulates actin polymerization. There are at least two types of Kank protein depending on cell type, likely due to differences in transcription. Here, to examine the transcriptional initiation and
N Kakinuma et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 66(16), 2651-2659 (2009-06-26)
The Kank family of proteins, Kank1-Kank4, are characterized by their unique structure, coiled-coil motifs in the N-terminal region, and ankyrin-repeats in the C-terminal region, with an additional motif, the KN motif, at the N-terminus. Kank1 was obtained by positional cloning
Benjamin P Bouchet et al.
eLife, 5 (2016-07-14)
The cross-talk between dynamic microtubules and integrin-based adhesions to the extracellular matrix plays a crucial role in cell polarity and migration. Microtubules regulate the turnover of adhesion sites, and, in turn, focal adhesions promote the cortical microtubule capture and stabilization