Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA014030
Sigma-Aldrich
Anti-KANK4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ankyrin repeat domain-containing protein 38, Anti-KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
IKAREQRIRELEFTVAQLEGQFHQENAKDTQGQTDVMVNTDPVHGLLTRESCDKGIEVNLLGSMESESWGHRGEENGLLWGPDGHKQGNQSPAERVLLPQLSLPQGPEQVLTSSVHSFLSTELRIEEAGTEQEGGPQGGTRGAGGFLWGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KANK4(163782)
Opis ogólny
Gen KANK4 (KN motif and ankyrin repeat domains 4) koduje członka rodziny białek KANK, które zawierają konserwowane domeny ankyrin-repeat i coiled-coil na C-końcu. Kodowane białko zawiera również konserwowany motyw na N-końcu (motyw KN) zawierający motywy, które mogą być zaangażowane w lokalizację jądrową i sygnały eksportowe. W kłębuszkach szczurów KANK4 lokalizuje się w ciałach komórek podocytów i procesach pierwotnych. Gen jest mapowany na ludzki chromosom 1.
Immunogen
KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-KANK4 antibody produced in rabbit has been used for immunoprecipitation.
Anti-KANK4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen KANK4 (KN motif and ankyrin repeat domains 4) koduje białko, które może funkcjonować w tworzeniu włókien naprężeniowych aktyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72620
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heon Yung Gee et al.
The Journal of clinical investigation, 125(6), 2375-2384 (2015-05-12)
Steroid-resistant nephrotic syndrome (SRNS) is a frequent cause of progressive renal function decline and affects millions of people. In a recent study, 30% of SRNS cases evaluated were the result of monogenic mutations in 1 of 27 different genes. Here
Yun Zhu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1780(2), 128-133 (2007-11-13)
The human Kank gene was found as a candidate tumor suppressor for renal cell carcinoma, and encodes an ankyrin-repeat domain-containing protein, Kank. Here, we report a new family of proteins consisting of three Kank (Kank1)-associated members, Kank2, Kank3 and Kank4
Shiny Shengzhen Guo et al.
Experimental cell research, 398(1), 112391-112391 (2020-12-01)
Kidney Ankyrin Repeat-containing Proteins (KANKs) comprise a family of four evolutionary conserved proteins (KANK1 to 4) that localize to the belt of mature focal adhesions (FAs) where they regulate integrin-mediated adhesion, actomyosin contractility, and link FAs to the cortical microtubule
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014030-100UL4061836320942
HPA014030-25UL4061842792979