Kluczowe dokumenty
HPA005443
Sigma-Aldrich
Anti-CHI3L2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chitinase 3-like protein 2 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Chondrocyte protein 39 antibody produced in rabbit, Anti-YKL-39 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
IDPFLCSHLIYSFASIENNKVIIKDKSEVMLYQTINSLKTKNPKLKILLSIGGYLFGSKGFHPMVDSSTSRLEFINSIILFLRNHNFDGLDVSWIYPDQKENTHFTVLIHELAEAFQKDFTKSTKER
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHI3L2(1117)
Opis ogólny
Chitynaza 3-podobna 2 (CHI3L2) jest bardzo podobna do CHI3L1, która z kolei należy do rodziny białek chitynazopodobnych (CLP). Mają te same reszty na swoich końcach aminokwasowych. CHI3L2 jest również nazywany YKL39 i ma masę cząsteczkową 39 kDa i jest wytwarzany i wydzielany przez synowiocyty i chondrocyty stawowe. Po raz pierwszy uzyskano go z pierwotnej hodowli chondrocytów ludzkiej chrząstki stawowej, gdzie był współizolowany z CHI3L1.
Immunogen
Chitinase 3-like protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W przeciwieństwie do innych CLP (białek podobnych do chitynazy), chitynaza 3-podobna 2 (CHI3L2) nie ma aktywności hydrolazy i dlatego działa jako pseudo-chitynaza. Wiąże się jednak z chitooligosacharydami i zachowuje właściwości wiązania ligandu podobne do chitynazy. Badania sugerują, że CHI3L2 może działać jako czynnik wzrostu i różnicowania w homeostazie chrząstki. Może również wspomagać progresję choroby zwyrodnieniowej stawów, ponieważ jego ekspresja jest zwiększona w chondrocytach stawowych z chorobą zwyrodnieniową stawów. Reguluje proliferację i różnicowanie w ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych (HEK293) i ludzkich komórkach glejaka (U87 MG) poprzez szlak sygnałowy kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK). Wysoki poziom mRNA CHI3L2 wykryto w płucach i sercu, a jego ekspresja jest regulowana w glejakach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70015
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Areshkov et al.
TSitologiia i genetika, 44(1), 3-9 (2010-03-06)
Human cartilage chitinase 3-like protein 2 (CHI3L2, YKL-39) is secreted by articular chondrocytes, also synoviocytes, lung, and heart. Increased levels of YKL-39 have been demonstrated in synovial fluids of patients with rheumatoid or osteoarthritis as well as in some other
Marianne Schimpl et al.
The Biochemical journal, 446(1), 149-157 (2012-06-30)
The chitinase-like proteins YKL-39 (chitinase 3-like-2) and YKL-40 (chitinase 3-like-1) are highly expressed in a number of human cells independent of their origin (mesenchymal, epithelial or haemapoietic). Elevated serum levels of YKL-40 have been associated with a negative outcome in
Kazumasa Miyatake et al.
Biochemical and biophysical research communications, 431(1), 52-57 (2013-01-08)
Human YKL39 (chitinase 3-like protein 2/CHI3L2) is a secreted 39kDa protein produced by articular chondrocytes and synoviocytes. Recent studies showed that hYKL-39 expression is increased in osteoarthritic articular chondrocytes suggesting the involvement of hYKL-39 in the progression of osteoarthritis (OA).
Pavlo O Areshkov et al.
International journal of biological sciences, 8(1), 39-48 (2012-01-03)
The activation of extracellular signal-regulated kinases (ERK1/2) has been associated with specific outcomes. Sustained activation of ERK1/2 by nerve growth factor (NGF) is associated with translocation of ERKs to the nucleus of PC12 cells and precedes their differentiation into sympathetic-like