Kluczowe dokumenty
HPA005440
Sigma-Aldrich
Anti-H6PD antibody produced in rabbit
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-6PGL)] antibody produced in rabbit, Anti-GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein precursor [Includes: Glucose 1-dehydrogenase antibody produced in rabbit, Anti-Hexose-6-phosphate dehydrogenase); 6-phosphogluconolactonase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
APMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H6PD(9563)
Immunogen
GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein precursor [Includes: Glucose 1-dehydrogenase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86784
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Localization and characteristics of hexose 6-phosphate dehydrogenase (glucose dehydrogenase).
E Beutler et al.
The Journal of biological chemistry, 242(22), 5289-5293 (1967-11-25)
P J Mason et al.
Blood cells, molecules & diseases, 25(1), 30-37 (1999-06-01)
Using the published protein sequence from a rabbit microsomal glucose-6-phosphate dehydrogenase G6PD we have isolated and sequenced a cDNA clone coding for its human equivalent, which is also known as hexose-6-phosphate dehydrogenase (H6PD) and glucose dehydrogenase. The corresponding genomic sequence
Thahira J Rahman et al.
PloS one, 6(8), e23248-e23248 (2011-08-23)
The combined thickness of the intima and media of the carotid artery (carotid intima-medial thickness, CIMT) is associated with cardiovascular disease and stroke. Previous studies indicate that carotid intima-medial thickness is a significantly heritable phenotype, but the responsible genes are
M A Martínez-García et al.
Gene, 497(1), 38-44 (2012-02-07)
Hexose-6-phosphate dehydrogenase (H6PDH) influences 11β-hydroxysteroid dehydrogenase activity, a key enzyme in the peripheral metabolism of cortisol that modulates insulin sensitivity in adipose tissue. To study the associations of R453Q and D151A polymorphisms in the H6PDH gene (H6PD) with polycystic ovary
Chesinta Voma et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 548, 11-19 (2014-03-19)
We have reported that Mg(2+) dynamically regulates glucose 6-phosphate entry into the endoplasmic reticulum and its hydrolysis by the glucose 6-phosphatase in liver cells. In the present study, we report that by modulating glucose 6-phosphate entry into the endoplasmic reticulum
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005440-100UL4061836309572
HPA005440-25UL4061842768905