Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA005128
Sigma-Aldrich
Anti-ENPEP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APA, Anti-Aminopeptidase A, Anti-CD249 antigen, Anti-Differentiation antigen gp160, Anti-EAP, Anti-Glutamyl aminopeptidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
SHLPSSTASPSGPPAQDQDICPASEDESGQWKNFRLPDFVNPVHYDLHVKPLLEEDTYTGTVSISINLSAPTRYLWLHLRETRITRLPELKRPSGDQVQVRRCFEYKKQEYVVVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENPEP(2028)
Opis ogólny
Gen ENPEP koduje białkową aminopeptydazę A (APA), która jest związaną z błoną ektopeptydazą należącą do rodziny metaloproteaz cynkowych. APA ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w mózgu. Ludzka ENPEP jest zlokalizowana w regionie chromosomalnym 4q25. Ludzka APA ulegająca ekspresji w nerkach nosi nazwę gp160 i ma masę cząsteczkową 160 kDa.
Immunogen
Glutamyl aminopeptidase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
APA (aminopeptydaza A), kodowana przez gen ENPEP, rozszczepia kwaśne reszty, takie jak asparaginian i glutaminian, z N-końca swoich substratów, a jej aktywność jest modulowana przez poziom wapnia. Jest to jeden z kluczowych enzymów w centralnym układzie renina-angiotensyna i reguluje nadciśnienie. Przekształca angiotensynę II w angiotensynę III poprzez rozszczepienie N-końcowej reszty asparaginianowej. gp160 odgrywa kluczową rolę w rozwoju nerek i dlatego jest również znany jako ludzki antygen różnicowania nerek. Wykazano, że aktywność APA jest zmniejszona w różnych rakach nerkowokomórkowych w porównaniu z prawidłowymi komórkami nerkowymi. Może to prowadzić do wzrostu poziomu angiotensyny II w raku nerki, przyczyniając się tym samym do angiogenezy. Sugeruje się, że tworzenie peptydów amyloidu β jest ułatwione przez APA, gdzie skraca on pełną długość amyloidu β na N-końcu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85167
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25638-25645 (2013-07-28)
Hypertension is regulated through both the central and systemic renin-angiotensin systems. In the central renin-angiotensin system, zinc-dependent aminopeptidase A (APA) up-regulates blood pressure by specifically cleaving the N-terminal aspartate, but not the adjacent arginine, from angiotensin II, a process facilitated
D M Nanus et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(15), 7069-7073 (1993-08-01)
gp160 is a cell surface differentiation-related glycoprotein of 160 kDa expressed by epithelial cells of the glomerulus and proximal tubule cells of the human nephron but only by a subset of renal cell carcinomas (RCCs). We have reported that gp160
Jean Sevalle et al.
Journal of neurochemistry, 109(1), 248-256 (2009-02-04)
Several lines of data previously indicated that N-terminally truncated forms of amyloid-beta (Abeta) peptides are likely the earliest and more abundant species immunohistochemically detectable in Alzheimer's disease-affected brains. It is noteworthy that the free N-terminal residue of full-length Abeta (fl-Abeta)
Lorena Blanco et al.
BMC cancer, 14, 386-386 (2014-06-03)
Advances in the knowledge of renal neoplasms have demonstrated the implication of several proteases in their genesis, growth and dissemination. Glutamyl-aminopeptidase (GAP) (EC. 3.4.11.7) is a zinc metallopeptidase with angiotensinase activity highly expressed in kidney tissues and its expression and
Stephen Tonna et al.
Gene, 410(1), 44-52 (2008-01-22)
The aminopeptidase A (APA) ectopeptidase is an integral membrane-bound zinc metalloprotease that cleaves aspartic and glutamic acidic residues from the N-terminus of a number of protein substrates that includes angiotensin II. Angiotensin II, the most vasoactive component of the renin-angiotensin-aldosterone
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005128-25UL4061842768813
HPA005128-100UL4061837135644