Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA003979
Sigma-Aldrich
Anti-RARS antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ArgRS, Anti-Arginine--tRNA ligase, Anti-Arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARS(5917)
Immunogen
Arginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cytoplazmatyczna syntetaza arginyl-tRNA jest enzymem kodowanym przez gen RARS u ludzi. Jest to białko wiążące tRNA, które katalizuje estryfikację L-argininy do odpowiadającego jej tRNA. Koduje cytoplazmatyczną syntetazę arginyl-tRNA, enzym niezbędny do translacji RNA. Białko to jest jedną z podjednostek kompleksu multisyntetazy, który wyłania się jako kluczowy gracz w mielinizacji. Odgrywa również kluczową rolę w syntezie białek jako część kompleksu multienzymów z wieloma innymi enzymami syntetazy aminoacylo-tRNA (aaRS). Białko to jest wysoce konserwatywne w komórkach ssaków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86666
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole I Wolf et al.
Annals of neurology, 76(1), 134-139 (2014-04-30)
Hypomyelinating disorders of the central nervous system are still a diagnostic challenge, as many patients remain without genetic diagnosis. Using magnetic resonance imaging (MRI) pattern recognition and whole exome sequencing, we could ascertain compound heterozygous mutations in RARS in 4
A A Girjes et al.
Gene, 164(2), 347-350 (1995-10-27)
Arginyl-tRNA synthetase (ArgRS) plays a key role in protein synthesis as part of a multienzyme complex with a number of other aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS) enzymes. We have isolated a full-length cDNA encoding ArgRS as part of a project on complementation
Hyun Sook Kim et al.
FEBS letters, 588(14), 2328-2334 (2014-05-27)
Arginyl-tRNA synthetase (ArgRS) is a tRNA-binding protein that catalyzes the esterification of L-arginine to its cognate tRNA. L-Canavanine, a structural analog of L-arginine, has recently been studied as an anticancer agent. Here, we determined the crystal structures of the apo