Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003431
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Beta-2 adrenergic receptor, Anti-Beta-2 adrenoreceptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
CRSPDFRIAFQELLCLRRSSLKAYGNGYSSNGNTGEQSGYHVEQEKENKLLCEDLPGTEDFVGHQGTVPSDNIDSQGRNCSTNDSLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Immunogen
Beta-2 adrenergic receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Receptor β2 adrenergiczny (β2 adrenoreceptor), znany również jako ADRB2, jest receptorem β-adrenergicznym w błonie komórkowej. Reaguje on z adrenaliną (epinefryną) jako hormonem lub neuroprzekaźnikiem wpływającym na mięśnie lub narządy. Polimorfizm genu może być związany z podatnością na otyłość i może wiązać się z wyższym ryzykiem udaru mózgu w populacji północnoindyjskiej. Mutacja w ADRB2 powoduje astmę oskrzelową u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86749
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongxiu Zhang et al.
PloS one, 9(6), e100489-e100489 (2014-06-25)
The beta2-adrenergic receptor (ADRB2) gene polymorphism has been implicated in susceptibility to obesity, but study results are still controversial. The present meta-analysis is performed to determine whether there are any associations between the Gln27Glu (rs1042714) or the Arg16Gly (rs1042713) polymorphisms
Amit Kumar et al.
BMC research notes, 7, 396-396 (2014-06-27)
Stroke is a multi-factorial disease and influenced by both genetic and environmental factors. The purpose of the present case control study was to check the relationship between beta-2 adrenergic receptor (ADRB2) polymorphism and ischemic stroke in North Indian Population. In
E Reihsaus et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 8(3), 334-339 (1993-03-01)
It has long been hypothesized that a defective beta 2-adrenergic receptor (beta 2AR) may be a pathogenic factor in bronchial asthma. We examined the gene encoding the beta 2AR to assess the frequency of polymorphisms in 51 patients with moderate
Vincent Quoc-Huy Trinh et al.
The Journal of pathology, 258(1), 69-82 (2022-06-11)
The development of neural structures within tumors is now considered vital for carcinogenesis. However, the time course of this development in human pre-invasive neoplasia has been incompletely described. Therefore, we performed a detailed analysis of nerves across the neoplastic spectrum
Roderic J Phillips et al.
Journal of paediatrics and child health, 50(8), 619-625 (2014-06-07)
To describe the clinical and histopathological characteristics of infantile haemangiomas that failed treatment with oral propranolol . This study is a case series from the vascular birthmarks clinic at Royal Children's Hospital, Melbourne. The patients for this study were infants
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003431-100UL4061837134593
HPA003431-25UL4061842720057