Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA003387
Sigma-Aldrich
Anti-CDK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDC2, Anti-Cell division control protein 2 homolog, Anti-Cyclin-dependent kinase 1, Anti-p34 protein kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LGSARYSTPVDIWSIGTIFAELATKKPLFHGDSEIDQLFRIFRALGTPNNEVWPEVESLQDYKNTFPKWKPGSLASHVKNLDENGLDLLSKMLIYDPAKRISGKMALNHPYFNDLDNQIKKM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC2(983)
Powiązane kategorie
Immunogen
Cell division control protein 2 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-CDK1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CDK1 (kinaza zależna od cyklin 1) koduje białko należące do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Kinazy CDK katalizują transfer fosforanu z ATP do specyficznych substratów białkowych i funkcjonują w procesach cyklu komórkowego. Tworzy podjednostkę kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF). Kompleks ten jest zaangażowany w przejścia fazowe G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. W przypadku braku międzyfazowych Cdks (Cdk2, Cdk3, Cdk4 i Cdk6), Cdk1 wiąże się ze wszystkimi cyklinami, fosforyluje białko retinoblastoma pRb i reguluje ekspresję genów kontrolowanych przez czynniki transkrypcyjne E2F. Kieruje wszystkimi zdarzeniami wymaganymi do podziału komórek ssaków, nawet przy braku innych Cdks. Działa w rekombinacji homologicznej indukowanej pęknięciem podwójnej nici (DSB) na dowolnym etapie cyklu komórkowego. Rekrutuje jednoniciowy kompleks wiążący DNA, RPA i białko rekombinacyjne Rad51 na końcach DSB i zapewnia wydajną resekcję od 5′ do 3′.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86431
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Grzegorz Ira et al.
Nature, 431(7011), 1011-1017 (2004-10-22)
A single double-strand break (DSB) induced by HO endonuclease triggers both repair by homologous recombination and activation of the Mec1-dependent DNA damage checkpoint in budding yeast. Here we report that DNA damage checkpoint activation by a DSB requires the cyclin-dependent
Jeffrey A Ubersax et al.
Nature, 425(6960), 859-864 (2003-10-24)
The events of cell reproduction are governed by oscillations in the activities of cyclin-dependent kinases (Cdks). Cdks control the cell cycle by catalysing the transfer of phosphate from ATP to specific protein substrates. Despite their importance in cell-cycle control, few
Commercial Cdk1 antibodies recognize the centrosomal protein Cep152.
Gražvydas Lukinavičius et al.
BioTechniques, 55(3), 111-114 (2013-10-19)
Yusuke Goto et al.
British journal of cancer, 117(3), 409-420 (2017-06-24)
Despite recent advancements, metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) is not considered curative. Novel approaches for identification of therapeutic targets of CRPC are needed. Next-generation sequencing revealed 945-1248 miRNAs from each lethal mCRPC sample. We constructed miRNA expression signatures of CRPC
David Santamaría et al.
Nature, 448(7155), 811-815 (2007-08-19)
Unicellular organisms such as yeasts require a single cyclin-dependent kinase, Cdk1, to drive cell division. In contrast, mammalian cells are thought to require the sequential activation of at least four different cyclin-dependent kinases, Cdk2, Cdk3, Cdk4 and Cdk6, to drive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003387-100UL4061837134531
HPA003387-25UL4061842813803