Merck
HPA003086
Sigma-Aldrich
Anti-STON2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Stoned B antibody produced in rabbit, Anti-Stonin-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RTPSVTEAPPWRATNPFLNETLQDVQPSPINPFSAFFEEQERRSQNSSISSTTGKSQRDSLIVIYQDAISFDDSSKTQSHSDAVEKLKQLQIDDPDHFGSATLPDDDPVAWIELDAHPPGSARSQPRDGWPMMLRIPEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STON2(85439)
Powiązane kategorie
Immunogen
Stonin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen STON2 (stonina 2) koduje białko błonowe, które funkcjonuje w rozpoznawaniu białek pęcherzyków synaptycznych i endocytozie neuronalnej. Działa jako adaptor sortowania endocytarnego zależny od AP-2 do internalizacji i recyklingu synaptotagminy. Gen jest zlokalizowany na chromosomie 14q i jest powiązany z rozwojem schizofrenii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70620
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoying Sun et al.
International journal of molecular sciences, 18(8) (2017-08-02)
Stonin 2 (
Bo Xiang et al.
PloS one, 8(6), e64090-e64090 (2013-06-21)
Evidence shows that STON2 gene is associated with synaptic function and schizophrenia. This study aims to explore the relationship between two functional polymorphisms (Ser307Pro and Ala851Ser) of STON2 gene and the cortical surface area in first-episode treatment-naïve patients with schizophrenia
Ermes Candiello et al.
Scientific reports, 7(1), 15781-15781 (2017-11-19)
AP-1/σ1B-deficiency causes X-linked intellectual disability. AP-1/σ1B -/- mice have impaired synaptic vesicle recycling, fewer synaptic vesicles and enhanced endosome maturation mediated by AP-1/σ1A. Despite defects in synaptic vesicle recycling synapses contain two times more endocytic AP-2 clathrin-coated vesicles. We demonstrate
M Kasim Diril et al.
Developmental cell, 10(2), 233-244 (2006-02-07)
Clathrin-mediated endocytosis is involved in the internalization, recycling, and degradation of cycling membrane receptors as well as in the biogenesis of synaptic vesicle proteins. While many constitutively internalized cargo proteins are recognized directly by the clathrin adaptor complex AP-2, stimulation-dependent
Zhilin Luan et al.
Neuroreport, 22(6), 288-293 (2011-03-17)
Synaptic hypothesis of schizophrenia suggests that alterations of synaptic transmission and neuronal connectivity might be core feature of schizophrenia. STON2 participates in synaptic vesicle protein recognition and neural endocytosis. To explore the association of STON2 with schizophrenia, 11 single nucleotide