Kluczowe dokumenty
HPA002913
Sigma-Aldrich
Anti-GPM6B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-M6b antibody produced in rabbit, Anti-Neuronal membrane glycoprotein M6-b antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
AVPVFMFYNIWSTCEVIKSPQTNGTTGVEQICVDIRQYGIIPWNAFPGKICGSALENICNTNEFYMSYH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPM6B(2824)
Opis ogólny
Neuronalna glikoproteina błonowa M6-b jest białkiem kodowanym przez gen GPM6B u ludzi i znajduje się na Xp22.2. Białko to należy do rodziny białek proteolipidowych.
Immunogen
Neuronal membrane glycoprotein M6-b recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GPM6B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Neuronalna glikoproteina błonowa M6-b jest białkiem kodowanym przez gen GPM6B u ludzi i znajduje się na Xp22.2. Białko to należy do rodziny białek proteolipidowych. Odgrywa ważną rolę w rozwoju neuronalnym. Defekt tego genu jest związany z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak zespół Aicardi, zespół Retta, sprzężona z chromosomem X neuropatia Charcota-Marie-Tootha i sprzężone z chromosomem X zespoły upośledzenia umysłowego. Gen jest regulowany w górę podczas różnicowania osteoblastów. Jest to nowy regulator funkcji osteoblastów i tworzenia kości. Gen jest uważany za dobry gen kandydujący dla zespołu podobnego do Pelizaeus-Merzbacher.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74334
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ksenija Drabek et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(9), 2045-2051 (2011-06-04)
Neuronal membrane glycoprotein gene (GPM6B) encodes a membrane glycoprotein that belongs to the proteolipid protein family. We identified GPM6B as a gene that is strongly upregulated during osteoblast differentiation. To investigate the role of GPM6B in the process of bone
Ellen C Kammula et al.
PloS one, 7(12), e51578-e51578 (2013-01-04)
HIV-1 Nef protein contributes essentially to the pathology of AIDS by a variety of protein-protein-interactions within the host cell. The versatile functionality of Nef is partially attributed to different conformational states and posttranslational modifications, such as myristoylation. Up to now
S Olinsky et al.
Genomics, 33(3), 532-536 (1996-05-01)
M6 is a neuronal membrane glycoprotein that may have an important role in neural development. This molecule was initially defined by a monoclonal antibody that affected the survival of cultured cerebellar neurons and the outgrowth of neurites. The nature of
Marco Henneke et al.
American journal of medical genetics. Part A, 128A(2), 156-158 (2004-06-24)
"Pelizaeus-Merzbacher-like syndrome" is an undetermined leukodystrophy disorder of diffuse hypomyelination. The patients' clinical phenotype is indistinguishable from classical Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD), but the patients lack PLP1 gene duplications or mutations. They represent about 20% of all cases with a clinical
V Narayanan et al.
American journal of medical genetics, 78(2), 165-168 (1998-07-23)
Human Xp22.2 has been proposed as a candidate region for the Rett syndrome (RTT) gene. M6b, a member of the proteolipid protein gene family, was mapped to Xp22.2 within one of the RTT candidate regions. In this article we describe