Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA002858
Sigma-Aldrich
Anti-SYP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-MRX96
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DMDVVNQLVAGGQFRVVKEPLGFVKVLQWAAPSVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYP(6855)
Immunogen
Synaptophysin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Synaptofizyna (znana również jako główne białko pęcherzyków synaptycznych p38) jest białkiem kodowanym przez gen SYP u ludzi. Ulega ekspresji w komórkach Paneth, w komórkach kubkowych (w śluzie i cytoplazmie) oraz w neuronach/synaptykach w błonie śluzowej i podśluzowej. Gen ten odgrywa kluczową rolę w regulacji uwalniania neuroprzekaźników i plastyczności synaptycznej. Może być przede wszystkim związany z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Stwierdzono, że gen ten jest zaangażowany w podatność na schizofrenię. Nieprawidłowa ekspresja tego genu w różnych regionach mózgu może być powiązana z zaburzeniami w mózgu pośmiertnym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74355
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lu Liu et al.
Psychiatry research, 210(1), 308-314 (2013-06-04)
Dysfunction of neurotransmitters has been suggested to be involved in the etiology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Hence, genes encoding proteins involved in the vesicular release process of those neurotransmitters are attractive candidates in ADHD genetics. One of these genes is
Francesca Rossi et al.
Journal of neurophysiology, 111(11), 2196-2209 (2013-12-07)
The present study investigated the role of metabotropic glutamate receptor subtype 8 (mGluR8) in the dorsal striatum (DS) in modulating thermonociception and rostral ventromedial medulla (RVM) ON and OFF cell activities in conditions of neuropathic pain induced by spared nerve
Carlos A Rubio
In vivo (Athens, Greece), 26(1), 135-138 (2012-01-03)
Paneth cells are known to produce lysozyme, α-defensins, phospholipase, matrilysin and guanylin. This study reports, for the first time, that duodenal Paneth cells may also produce the neuroendocrine peptide synaptophysin. Normal duodenal biopsies from 37 patients were immunostained for synaptophysin
Yu-Chih Shen et al.
Schizophrenia research, 137(1-3), 14-19 (2012-02-22)
Synaptophysin (SYP) has been shown to be critical for regulating neurotransmitter release and synaptic plasticity, a process thought to be disrupted in schizophrenia. In addition, abnormal SYP expression in different brain regions has been linked to this disorder in postmortem
Paula L McClean et al.
Neuropharmacology, 86, 241-258 (2014-08-12)
Type 2 diabetes is a risk factor for developing Alzheimer's disease (AD). In the brains of AD patients, insulin signalling is desensitised. The incretin hormone Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) facilitates insulin signalling, and analogues such as liraglutide are on the market