Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA002698
Sigma-Aldrich
Anti-IRF4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IRF-4 antibody produced in rabbit, Anti-Interferon regulatory factor 4 antibody produced in rabbit, Anti-LSIRF antibody produced in rabbit, Anti-Lymphocyte-specific interferon regulatory factor antibody produced in rabbit, Anti-Multiple myeloma oncogene 1 antibody produced in rabbit, Anti-NF-EM5 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF4(3662)
Powiązane kategorie
Immunogen
Czynnik regulacyjny interferonu 4 rekombinowane białko epitop podpis tag (PrEST)
Sekwencja
ALAFSDCRLHICLYYREILVKELTTSSPEGCRISHGHTYDASNLDQVLFPYPEDNGQRKNIEKLLSHLERGVLWMAPDGLYAKRLCQSRIYWDGPLALCNDRPNKLERDQTCKLFDTQQFLSELQAFAHGRSLPRFQVTLC
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IRF4 (interferon regulatory factor 4) działa zarówno jako aktywator transkrypcji, jak i represor, wiążąc się z różnymi motywami wiążącymi DNA i poprzez interakcję z różnymi dodatkowymi czynnikami transkrypcyjnymi, w szczególności z członkiem rodziny Ets (specyficznym dla transformacji erytroblastów). Głównie przyczynia się do powstawania komórek plazmatycznych. W przypadku niedoboru IRF4, komórki B wykazują upośledzoną ekspresję deaminazy indukowanej aktywacją i brak rekombinacji przełącznika klasowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86235
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylvia Marecki et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 22(1), 121-133 (2002-02-16)
Gene expression is a tightly regulated process involving multiple levels of control spanning histone acetylation to protein turnover. One of the first events in this cascade is transcription, which itself is a multistep process involving protein-protein interaction and macromolecular assembly.
Ulf Klein et al.
Nature immunology, 7(7), 773-782 (2006-06-13)
B cells producing high-affinity antibodies are destined to differentiate into memory B cells and plasma cells, but the mechanisms leading to those differentiation pathways are mostly unknown. Here we report that the transcription factor IRF4 is required for the generation
S Marecki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 163(5), 2713-2722 (1999-08-24)
IFN regulatory factor 4 (IRF4) and IFN consensus sequence binding protein (ICSBP) are highly homologous members of the growing family of IRF proteins. ICSBP expression is restricted to lymphoid and myeloid cells, whereas IRF4 expression has been reported to be
Ye Zheng et al.
Nature, 458(7236), 351-356 (2009-02-03)
In the course of infection or autoimmunity, particular transcription factors orchestrate the differentiation of T(H)1, T(H)2 or T(H)17 effector cells, the responses of which are limited by a distinct lineage of suppressive regulatory T cells (T(reg)). T(reg) cell differentiation and