Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002476
Sigma-Aldrich
Anti-ABCC4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP-binding cassette sub-family C member 4, Anti-MOAT-B, Anti-MRP/cMOAT-related ABC transporter, Anti-Multi-specific organic anion transporter B, Anti-Multidrug resistance-associated protein 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
NFSVGQRQLVCLARAILRKNQILIIDEATANVDPRTDELIQKKIREKFAHCTVLTIAHRLNTIIDSDKIMVLDSGRLKEYDEPYVLLQNKESLFYKMVQQLGKAEAAALTETAKQVYFKRNYPHIGHTDHMVTNTSNGQPST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC4(10257)
Immunogen
Multidrug resistance-associated protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ABCC4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ABCC4 (ATP binding cassette subfamily C member 4) bierze udział w regulacji poziomu cyklicznego AMP (cAMP) w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórkach krwiotwórczych. Działa jako transporter błonowy w różnych reakcjach fizjologicznych. Doniesiono, że wzrost poziomu cAMP zwiększa jego ekspresję, co z kolei może zwiększać wypływ cAMP. Działa jako nowy transporter p-aminohippuranu (PAH) podczas zjawisk transportu anionów organicznych w sposób zależny od ATP.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86069
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
cAMP regulates expression of the cyclic nucleotide transporter MRP4 (ABCC4) through the EPAC pathway.
Broderdorf S, Zang S, Schaletzki Y, et al.
Pharmacogenetics and Genomics, 24(10), 522-526 (2014)
Mateusz Kurzawski et al.
Pharmacological reports : PR, 64(4), 927-939 (2012-10-23)
Expression of drug-metabolizing enzymes and drug transporters in liver is mainly regulated by a system of nuclear receptors. The aim of the current study was to investigate the expression of nuclear receptors, as well as these enzymes and transporters, in
Pascal H E Smeets et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 15(11), 2828-2835 (2004-10-27)
p-Aminohippurate (PAH) is the classical substrate used in the characterization of organic anion transport in renal proximal tubular cells. Although basolateral transporters for PAH uptake from blood into the cell have been well characterized, there is still little knowledge on
Padmanabhan P Pattabiraman et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(3), 1636-1649 (2013-02-07)
Multidrug, resistance-associated protein-4 (MRP4) is a membrane transporter that regulates the cellular efflux of cyclic nucleotides (cAMP and cGMP) involved in various physiologic responses. This study examined the expression and distribution of MRP4 in the trabecular meshwork (TM) cells and
Produkty
Drug Transport
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002476-100UL4061837133916
HPA002476-25UL4061842781317