Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA002317
Sigma-Aldrich
Anti-BIRC3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-API2, Anti-Apoptosis inhibitor 2, Anti-Baculoviral IAP repeat-containing protein 3, Anti-C-IAP2, Anti-HIAP-1, Anti-HIAP1, Anti-IAP homolog C, Anti-Inhibitor of apoptosis protein 1, Anti-RING finger protein 49, Anti-TNFR2-TRAF-signaling complex protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QHAKWFPRCEYLIRIKGQEFIRQVQASYPHLLEQLLSTSDSPGDENAESSIIHFEPGEDHSEDAIMMNTPVINAAVEMGFSRSLVKQTVQRKILATGENYRLVNDLVLDLLNAEDEIREEERERATEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIRC3(330)
Powiązane kategorie
Immunogen
Baculoviral IAP repeat-containing protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-BIRC3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Baculoviral IAP repeat containing 3 (BIR3) należy do rodziny IAP (inhibitorów białek apoptozy) i jest zaangażowany w apoptozę, a także aktywację NF (czynnika jądrowego) -κB. BIR3 jest głównie zaangażowany w hamowanie apoptozy. Oddziałuje z czynnikami 1 i 2 związanymi z czynnikiem martwicy nowotworów (TNF) (TRAF1 i TRAF2).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86179
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hussain Almubarak et al.
Journal of carcinogenesis, 10, 2-2 (2011-02-08)
Bisphosphonates (BPs) were designed for the prevention of skeletal-related events secondary to bone metastases. The purpose of this study was to show that zoledronic acid (ZA) directly eradicates highly tumorigenic and potentially metastatic cancer cells. Human prostate and breast highly
David R Jones et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 7(11), 1683-1690 (2012-10-13)
Despite complete surgical resection survival in early-stage non-small-cell lung cancer (NSCLC) remains poor. On the basis of prior preclinical evaluations, we hypothesized that combined induction proteasome and histone deacetylase inhibitor therapy, followed by tumor resection, is feasible. A phase I
Mathieu J M Bertrand et al.
PloS one, 6(9), e22356-e22356 (2011-09-21)
The RIP kinases have emerged as essential mediators of cellular stress that integrate both extracellular stimuli emanating from various cell-surface receptors and signals coming from intracellular pattern recognition receptors. The molecular mechanisms regulating the ability of the RIP proteins to
Jan Mulder et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(7), 1612-1622 (2009-04-09)
A need exists for mapping the protein profiles in the human brain both during normal and disease conditions. Here we studied 800 antibodies generated toward human proteins as part of a Human Protein Atlas program and investigated their suitability for
Piotr Smolewski et al.
International journal of oncology, 45(1), 419-425 (2014-05-03)
Although major advancements in antitumor treatment have been observed, several B cell-derived malignancies still remain incurable. A promising approach that involves targeting RNA either by the use of specific antisense oligonucleotides or cytostatic/cytotoxic ribonucleases (RNases) is being promoted. Two amphibian