Merck
HPA001429
Sigma-Aldrich
Anti-NBN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell cycle regulatory protein p95, Anti-Nibrin, Anti-Nijmegen breakage syndrome protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DTFSDEAVPESSKISQENEIGKKRELKEDSLWSAKEISNNDKLQDDSEMLPKKLLLTEFRSLVIKNSTSRNPSGINDDYGQLKNFKKFKKVTYPGAGKLPHIIGGSDLIAHHARKNTELEEWLRQEMEVQNQHAKEESLADDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NBN(4683)
Opis ogólny
NBN (nibryna) jest częścią wysoce konserwatywnego kompleksu białkowego, który obejmuje również białka MRE11 i RAD50. Kompleks ten jest niezbędny w rozpoznawaniu i sygnalizowaniu podwójnego pęknięcia nici DNA (DSB). Funkcjonalnie białko to można podzielić na dwie domeny - C-końcowa zawiera domeny wiążące kinazę MRE11 (homolog A rekombinacji mejotycznej 11) i ATM (ataxia telangiectasia-mutated). Jego N-końcowa część jest odpowiedzialna za zależne od fosforu interakcje białko-białko i zawiera domenę związaną z głowicą widełkową (FHA) i C-końcową domenę raka piersi (BRCT).
Immunogen
Nibrin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
NBN (nibryna) bierze udział w naprawie podwójnych pęknięć nici DNA. Aktywuje punkt kontrolny indukowany uszkodzeniem DNA. Defekty tego genu są związane z zespołem złamania Nijmegen, który charakteryzuje się małogłowiem, opóźnieniem wzrostu, niedoborem odporności i predyspozycją do raka. Odgrywa rolę w nowotworzeniu, a gen ten jest zmutowany w raku piersi i jelita grubego, pierwotnych glejakach i rdzeniakach, ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) i innych nowotworach limfoidalnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78218
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp Seidel et al.
Oncotarget, 7(17), 23006-23018 (2016-04-07)
Nijmegen Breakage Syndrome is a disease caused by NBN mutations. Here, we report a novel function of Nbn in skin homeostasis. We found that Nbn deficiency in hair follicle (HF) progenitors promoted increased DNA damage signaling, stimulating p16Ink4a up-regulation, Trp53
Naoyuki Hayashi et al.
Journal of biochemistry, 154(5), 429-435 (2013-08-07)
NBS1 is the causative gene product of Nijmegen breakage syndrome (NBS), a recessive genetic disorder resulting in chromosomal instability and immunodeficiency. We isolated DNMT1 cDNA by two-hybrid screening by using NBS1 as bait to study its function in DNA replication
Regina Waltes et al.
American journal of human genetics, 84(5), 605-616 (2009-05-05)
The MRE11/RAD50/NBN (MRN) complex plays a key role in recognizing and signaling DNA double-strand breaks (DSBs). Hypomorphic mutations in NBN (previously known as NBS1) and MRE11A give rise to the autosomal-recessive diseases Nijmegen breakage syndrome (NBS) and ataxia-telangiectasia-like disorder (ATLD)
Yan Wang et al.
PloS one, 8(12), e82426-e82426 (2013-12-19)
Nijmegen breakage syndrome (NBS) with NBS1 germ-line mutation is a human autosomal recessive disease characterized by genomic instability and enhanced cancer predisposition. The NBS1 gene codes for a protein, Nbs1(p95/Nibrin), involved in the processing/repair of DNA double-strand breaks. Hepatocellular carcinoma
Yuki Yamamoto et al.
Cancer research, 74(14), 3707-3715 (2014-05-17)
Failure to expeditiously repair DNA at sites of double-strand breaks (DSB) ultimately is an important etiologic factor in cancer development. NBS1 plays an important role in the cellular response to DSB damage. A rare polymorphic variant of NBS1 that resulted
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001429-100UL4061837132780
HPA001429-25UL4061842772858