Kluczowe dokumenty
HPA001056
Sigma-Aldrich
Anti-ARNT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARNT protein 2, Anti-Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
sekwencja immunogenna
GKDILEFCHPEDQSHLRESFQQVVKLKGQVLSVMYRFRTKNREWMLIRTSSFTFQNPYSDEIEYIICTNTNVKQLQQQQAELEVHQRDGLSSYDLSQVPVPNLPAGVHEAGKSVEKADAIFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNT2(9915)
Immunogen
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 jest białkiem kodowanym przez gen ARNT2 u ludzi. Odgrywa on istotną rolę w rozwoju osi podwzgórze-przysadka, postnatalnym wzroście mózgu oraz funkcji wzroku i nerek u ludzi. Gen ten jest związany z rokowaniem raka piersi i może odgrywać ważną rolę w modulacji sygnalizacji i metabolizmu regulowanego przez czynnik indukowany hipoksją (HIF) -1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76153
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emma A Webb et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 10), 3096-3105 (2013-09-12)
We describe a previously unreported syndrome characterized by secondary (post-natal) microcephaly with fronto-temporal lobe hypoplasia, multiple pituitary hormone deficiency, seizures, severe visual impairment and abnormalities of the kidneys and urinary tract in a highly consanguineous family with six affected children.
Xian-Yang Qin et al.
FEBS letters, 585(20), 3310-3315 (2011-09-29)
Recent human studies found that the mRNA expression level of aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 (ARNT2) was positively associated with the prognosis of breast cancer. In this study, we used small interfering RNA techniques to knockdown ARNT2 expression in MCF7
Adrienne E Sullivan et al.
The Biochemical journal, 461(3), 403-412 (2014-05-13)
The bHLH (basic helix-loop-helix) PAS (Per/Arnt/Sim) transcription factor SIM1 (single-minded 1) is important for development and function of regions of the hypothalamus that regulate energy homoeostasis and the feeding response. Low-activity SIM1 variants have been identified in individuals with severe
Sara Ek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(6), 1072-1081 (2006-03-10)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive lymphoid malignancy for which better treatment strategies are needed. To identify potential diagnostic and therapeutic targets, a signature consisting of MCL-associated genes was selected based on a comprehensive gene expression analysis of malignant