Kluczowe dokumenty
AXYPCR96LPABCPBC
Corning® Axygen® 96 Well Polypropylene PCR Microplate with Bar Code
skirt, Compatible with ABI, Low Profile, half skirt, clear polypropylene, non-sterile, case of 100 ea
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Materiały:
clear polypropylene
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
skirt Compatible with ABI, Low Profile, half skirt
Materiały
clear polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt Compatible with ABI, Low Profile, half skirt
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning PCR96LPABCPBC
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)