Kluczowe dokumenty
HPA000904
Sigma-Aldrich
Anti-GMPR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GMPR2), transcript variant 2, mRNA, Anti-NM_001002000.1, Anti-guanosine monophosphate reductase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
YPQLSAVMECADAAHGLKGHIISDGGCSCPGDVAKAFGAGADFVMLGGMLAGHSESGGELIERDGKKYKLFYGMSSEMAMKKYAGGVAEYRASEGKTVEVPFKGDVEHTIRDILGGIRSTCTYVGAAKLKELSRRTTFIRVTQQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GMPR2(51292)
Opis ogólny
Gen GMPR2 (reduktaza monofosforanu guanozyny 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14. Kodowane białko jest homotetramerem o długości 348 reszt aminokwasowych. Każdy monomer ma 11 α-heliksów i 14 β-sheetów. Tworzy ośmioniciowy rdzeń baryłkowy α/β. Sekcje N- i C-końcowe są przyłączone do tego rdzenia. Niektóre wysoce konserwowane hydrofilowe reszty rodziny GMPR są obecne w tym rdzeniu, co czyni go wysoce stabilnym.
Immunogen
GMP reductase 2 (Guanosine 5′-monophosphate oxidoreductase 2) (Guanosine monophosphate reductase 2) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen GMPR2 koduje izozym enzymu reduktazy monofosforanu guanozyny (GMPR). Do swojej aktywności wymaga NADPH jako koenzymu. GMPR katalizuje konwersję nukleozydowych i nukleotydowych pochodnych guaniny do nukleotydów adeninowych. Utrzymuje międzykomórkową homeostazę między adeniną i guaniną. GMPR2 jest nową ludzką reduktazą GMP, a jej nadekspresja może promować różnicowanie monocytarne komórek białaczki HL-60. Ekspresja białka jest znacząco związana z guzami podstawnokomórkowymi (BP) na poziomie transkryptomu. Utrata ekspresji GMPR2 jest związana z BP na poziomie białka i może odgrywać rolę w kancerogenezie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70437
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jixi Li et al.
Journal of molecular biology, 355(5), 980-988 (2005-12-20)
Guanosine monophosphate reductase (GMPR) catalyzes the irreversible and NADPH-dependent reductive deamination of GMP to IMP, and plays a critical role in re-utilization of free intracellular bases and purine nucleosides. Here, we report the first crystal structure of human GMP reductase
B G Baker et al.
Breast cancer research and treatment, 137(1), 127-137 (2012-12-05)
Basal-like tumours (BP) are a poor prognostic class of breast cancer but remain a biologically and clinically heterogeneous group. We have previously identified two novel genes PPARα (positive) and GMPR2 (negative) whose expression was significantly associated with BP at the
Yingfeng Deng et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 34(9), 1035-1050 (2002-05-16)
GMP reductase (EC 1.6.6.8) is the only known metabolic step by which guanine nucleotides can be converted to the pivotal precursor of both adenine and guanine nucleotides. Human GMP reductase has been previously partially purified from erythrocytes and a chromosome
Jia Zhang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 129(2), 76-83 (2003-04-02)
To identify the biological function of a novel molecule which shows high homology with human guanosine monophosphate reductase (GMPR) and is named GMPR2. GMPR2 cDNA was cloned from the cDNA library of human dendritic cells and was characterized by Bioinformatics.