Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA000864
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-25 kDa FKBP antibody produced in rabbit, Anti-FK506-binding protein 3 antibody produced in rabbit, Anti-FKBP-25 antibody produced in rabbit, Anti-PPIase antibody produced in rabbit, Anti-Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase antibody produced in rabbit, Anti-Rapamycin-selective 25 kDa immunophilin antibody produced in rabbit, Anti-Rotamase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LPKKDIIKFLQEHGSDSFLAEHKLLGNIKNVAKTANKDHLVTAYNHLFETKRFKGTESISKVSEQVKNVKLNEDKPKETKSEETLDEGPPKYTKSVLKKGDKTNFPKKGDVVHCWYTGTLQDGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP3(2287)
Immunogen
FK506-binding protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące FK506 3 jest białkiem kodowanym przez gen FKBP3 u ludzi i należy do białek wiążących FK506. Białko to występuje zarówno w cytoplazmie, jak i w proteomie jądrowym. Jest to białko jądrowe związane z modyfikatorami chromatyny i czynnikami transkrypcyjnymi. Wchodzi w interakcje z licznymi białkami rybosomalnymi, czynnikami przetwarzania rybosomalnego i niewielkim wyborem modyfikatorów chromatyny. Białko oddziałuje z niedojrzałą dużą podjednostką rybosomalną w ekstrakcie jądrowym (ale nie wiąże się z dojrzałymi rybosomami). Prawdopodobnie rekrutuje prerybosomy do przyzwoitki jednego z białkowych składników dużej podjednostki rybosomu. Białko to może odgrywać rolę w biogenezie rybosomów. Jest związane z różnymi składnikami, które są częścią kilku różnych wewnątrzkomórkowych jednostek o dużej masie cząsteczkowej. FKBP3 jest immunofiliną wiążącą rapamycynę o wysokim powinowactwie, posiadającą sygnały translokacji jądrowej obecne w jej domenie PPIase.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70427
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapamycin-binding FKBP25 associates with diverse proteins that form large intracellular entities.
Galat A and Thai R
Biochemical and Biophysical Research Communications, 450(4), 1255-1260 (2014)
Geoff Gudavicius et al.
RNA (New York, N.Y.), 20(7), 1014-1022 (2014-05-21)
Peptidyl-proline isomerases of the FK506-binding protein (FKBP) family belong to a class of enzymes that catalyze the cis-trans isomerization of prolyl-peptide bonds in proteins. A handful of FKBPs are found in the nucleus, implying that the isomerization of proline in