Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA000452
Sigma-Aldrich
Anti-KRT17 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-39.1 antibody produced in rabbit, Anti-CK-17 antibody produced in rabbit, Anti-Cytokeratin-17 antibody produced in rabbit, Anti-JUP antibody produced in rabbit, Anti-K17 antibody produced in rabbit, Anti-Keratin, type I cytoskeletal 17 antibody produced in rabbit, Anti-Keratin-17 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ARDYSQYYRTIEELQNKILTATVDNANILLQIDNARLAADDFRTKFETEQALRLSVEADINGLRRVLDELTLARADLEMQIENLKEELAYLKKNHEEEMNALRGQVGGEINVEMDAAPGVDLSRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT17(3872)
Powiązane kategorie
Immunogen
Keratin 17, type I recombinant protein epitope signature tag (PrEST).
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79736
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donat Peter Sarlos et al.
Journal of Cancer, 10(21), 5124-5129 (2019-10-12)
Expression of KRT17 has been described in multi-layered epithelia as well as in tumors derived from these cells. In cancers arising from KRT17 negative single layered epithelia neo-expression of KRT17 has been associated with tumor progression. To obtain more insight
Maximilian Strunz et al.
Nature communications, 11(1), 3559-3559 (2020-07-18)
The cell type specific sequences of transcriptional programs during lung regeneration have remained elusive. Using time-series single cell RNA-seq of the bleomycin lung injury model, we resolved transcriptional dynamics for 28 cell types. Trajectory modeling together with lineage tracing revealed
Sara Kiflemariam et al.
PloS one, 7(3), e32927-e32927 (2012-03-14)
Tissue localization of gene expression is increasingly important for accurate interpretation of large scale datasets from expression and mutational analyses. To this end, we have (1) developed a robust and scalable procedure for generation of mRNA hybridization probes, providing >95%
Zlatko Kopecki et al.
Oncotarget, 6(34), 36426-36440 (2015-10-27)
Flightless I (Flii) is an actin remodeling protein that affects cellular processes including adhesion, proliferation and migration. In order to determine the role of Flii during carcinogenesis, squamous cell carcinomas (SCCs) were induced in Flii heterozygous (Flii+/-), wild-type and Flii
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA000452-25UL4061842764396
HPA000452-100UL4061836317461