Merck
H9789
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB2 (HMG2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-High mobility group box 2, Anti-High mobility group protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using fixed PC12 cultured cells.
western blot: 2-4 μg/mL using PC12 whole cell lysates.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB2(3148)
mouse ... Hmgb2(97165)
rat ... Hmgb2(29395)
Opis ogólny
Białka grupy wysokiej ruchliwości (HMG) są podzielone na 3 rodziny w oparciu o ich funkcjonalny motyw sekwencji: rodzina HMGB (dawniej HMG-1/-2), rodzina HMGN (dawniej HMG-14/-17) i rodzina HMGA (dawniej HMG-I/Y/C). Rodzina białek HMGB, w tym HMGB1, HMGB2 i HMGB3, jest wysoce konserwatywna (ponad 80% identyczności aminokwasów) i nieodróżnialna pod względem właściwości biochemicznych. HMGB2 (ang. high-mobility group box 2) to białko o masie około 25 kDa i 209 aminokwasach, które składa się z dwóch homologicznych HMG-boxów bogatych w aminokwasy zasadowe i kwaśnego ogona na końcu karboksylowym. HMGB2 jest ograniczony głównie do narządów limfoidalnych i jąder, chociaż ulega szerokiej ekspresji w embriogenezie.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid 165-181 of human HMGB2, conjugated to KLH. The corresponding sequence is conserved in mouse and differs by one amino acid in rat.
Zastosowanie
Przeciwciała testowane przez Yale Center for High Throughput Cell Biology IF. Każde przeciwciało jest testowane immunofluorescencyjnie przeciwko komórkom HUVEC przy użyciu protokołu Yale HTCB IF protokołu.
Przeciwciało anty-HMGB2 (HMG2) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Białka HMGB 1 i 2 (ang. high-mobility group box 1 & 2) uczestniczą w regulacji struktury chromatyny, a także są zaangażowane w regulację transkrypcji, naprawę DNA, rekombinację, różnicowanie i sygnalizację pozakomórkową.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasunari Yamanaka et al.
Cell reports, 11(6), 967-976 (2015-05-06)
Long non-coding RNAs (lncRNAs), including natural antisense transcripts (NATs), are expressed more extensively than previously anticipated and have widespread roles in regulating gene expression. Nevertheless, the molecular mechanisms of action of the majority of NATs remain largely unknown. Here, we
Antisense RNA controls LRP1 Sense transcript expression through interaction with a chromatin-associated protein, HMGB2
Yamanaka Y, et al.
Testing, 11(6), 967-976 (2015)
Reduced fertility and spermatogenesis defects in mice lacking chromosomal protein Hmgb2
Ronfani L, et al.
Development, 128(8), 1265-1273 (2001)
The dual role and therapeutic potential of high-mobility group box 1 in cancer
He SJ, et al.
Testing, 8(38), 64534-64534 (2017)
Yu Hu He et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 37(4), 717-729 (2017-02-12)
In a previous study, we established diabetic and nondiabetic minipig models with coronary artery in-stent restenosis (ISR). Mass spectrometry showed that high-mobility group box (HMGB) 2 level was higher in ISR than in non-ISR tissue from diabetic minipigs. We here