Merck
H9161
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl- & phospho-Histone H3 (Ac-Lys9, pSer10) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H3K9acS10p
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, frog, Caenorhabditis elegans, chicken, Drosophila, rat, bovine, human
metody
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10), acetylation (Lys9)
Opis ogólny
Anty-Acetyl & Phospho Histone H3 [Ac-Lys9, pSer10] został opracowany u królików przy użyciu syntetycznego, acetylowanego i fosforylowanego [Ac-Lys, pSer10] peptydu histonu H3 (aminokwasy 7-20) odpowiadającego N-końcowi ludzkiego histonu H3 sprzężonego z hemocyjaniną limfatyczną (KLH) jako immunogenem.
Immunogen
syntetyczny acetylowany i fosforylowany [Ac-Lys9, pSer10] peptyd histonu H3 (aminokwasy 7-20) odpowiadający N-końcowi ludzkiego histonu H3. Sekwencja jest identyczna u wielu gatunków, w tym myszy, szczurów, bydła, kurczaków, żab, Drosophila i C. elegans, i jest wysoce konserwatywna (pojedyncza substytucja aminokwasowa) w histonie H3 Tetrahymena.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-acetylo- i fosfo-Histone H3 (Ac-Lys9, pSer10) produkowane u królika zostało użyte w:
  • analizie western blot
  • immunofluorescencja pośrednia
  • barwienie immunofluorescencyjne
  • barwienie immunohistochemiczne
Działania biochem./fizjol.
Białka histonowe H3, H4, H2A i H2B funkcjonują jako bloki budulcowe do pakowania eukariotycznego DNA w powtarzające się jednostki nukleosomowe, które są składane we włókna chromatynowe wyższego rzędu. U większości gatunków histon H3 jest acetylowany głównie w lizynach 9, 14, 18 i 23. Acetylacja lizyny 9 wydaje się odgrywać dominującą rolę w odkładaniu histonów i składaniu chromatyny u niektórych organizmów.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bim gene dosage is critical in modulating nephron progenitor survival in the absence of microRNAs during kidney development
Cerqueira DM, et al.
Faseb Journal, 31(8), 3540-3554 (2017)
Renal stromal mi RNA s are required for normal nephrogenesis and glomerular mesangial survival
Phua YL, et al.
Physiological Reports, 3(10), e12537-e12537 (2015)
Chrystelle Montagne et al.
Development (Cambridge, England), 141(10), 2014-2023 (2014-05-08)
Tissue homeostasis is maintained by adult stem cells, which self-renew and give rise to differentiating cells. The generation of daughter cells with different fates is mediated by signalling molecules coming from an external niche or being asymmetrically dispatched between the
Epigenetic Approaches to Allergy Research (2013)
Assessment of the biological pathways targeted by isocyanate using N-succinimidyl N-methylcarbamate in budding yeast Saccharomyces cerevisiae
Azad GK, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92993-e92993 (2014)