Kluczowe dokumenty
H9041
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human, VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤15 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 37 kDa (glycosylated)
trimer 50 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
producent / nazwa handlowa
HumanZyme
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Opis ogólny
HumanPro VEGF-121 (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 121) jest izoformą VEGFA i ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako związana disiarczkiem, glikozylowana cytokina o pozornej masie cząsteczkowej 37 kDa jako homodimer i 50 kDa jako homotrimer. VEGF-A występuje w trzech różnych izoformach VEGF-121, VEGF165 o właściwościach angiogennych. Produkcja w ludzkich komórkach HEK 293 zapewnia autentyczną glikozylację. Glikozylacja przyczynia się do stabilności w pożywkach do wzrostu komórek i innych zastosowań.
Istnieje pięć rodzajów ligandów VEGF zidentyfikowanych u ssaków, które istnieją jako różne warianty splicingu. VEGFA jest dimeryczną glikoproteiną składającą się z dwóch monomerów antyrównoległych do siebie.
Działania biochem./fizjol.
Vascular endothelial growth factor 121 (VEGF121) belongs to the PDGF/VEGF growth factor family. Many cell types secrete VEGF, and it is a potent angiogenic factor and mitogen that stimulates proliferation, migration, and formation of endothelial cells. VEGF stimulates permeabilization of blood vessels and is present in some tumors of the nervous system. VEGF is induced by hypoxia, oncogene mutations, and cytokines such as IL-1, IL-8, and TNF-α.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 1X PBS
Komentarz do analizy
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of HUVEC cells (human umbilical vein endothelial cells).
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
VEGF121b and VEGF165b are weakly angiogenic isoforms of VEGF-A
Catena R, et al.
Molecular Cancer, 9.1 (2010)
Vascular endothelial growth factor stimulates osteoblastic differentiation of cultured human periosteal-derived cells expressing vascular endothelial growth factor receptors.
Hah YS, Jun JS, Lee SG
Molecular Biology Reports (2010)
Transcriptome-wide Landscape of Pre-mRNA
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization
Lu ZX, et al.
Molecular Cancer Research (2014)
Predominant role of endothelial nitric oxide synthase in vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis and vascular permeability
Fukumura D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98.5, 2604-2609 (2001)
VEGF receptor signalling ? in control of vascular function
Olsson AK, et al.
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 7.5 (2006)