H7021
2-Hydroxyhexadecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
2-Hydroxypalmitic acid, DL-α-Hydroxypalmitic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (capillary GC)
typ lipidu
saturated FAs
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
JGHSBPIZNUXPLA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3