Kluczowe dokumenty
H4663
HMBA
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
10-[(3-Hydroxy-4-methoxybenzylidene)]-9(10H)-anthracenone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: soluble 34 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)\C=C2\c3ccccc3C(=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H16O3/c1-25-21-11-10-14(13-20(21)23)12-19-15-6-2-4-8-17(15)22(24)18-9-5-3-7-16(18)19/h2-13,23H,1H3
Klucz InChI
MQLACMBJVPINKE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)