Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
CC[C@@H](C(C)C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3COC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C29H50O6/c1-7-17(15(2)3)26(33)25(32)16(4)19-8-9-20-18-14-35-27(34)22-12-23(30)24(31)13-29(22,6)21(18)10-11-28(19,20)5/h15-26,30-33H,7-14H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23-,24+,25-,26-,28+,29+/m0/s1
Klucz InChI
HJIKODJJEORHMZ-DNVPGCTHSA-N
Zastosowanie
- to study its effects on DNA methylation, callus growth and regeneration in barley.
- to study its effects on cell elongation in Arabidopsis thaliana.
- to study its effects on cell division, root germination and anti-oxidant system enzymes in barley.
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?