Merck
GW22692
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD55
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22692
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Immunogen
Rekombinowany czynnik przyspieszający rozpad dopełniacza
Sekwencja immunogenu: GI # 10835143, sekwencja 36-129
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD55 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik przyspieszający rozpad dopełniacza (decay-accelerating factor, DAF) jest białkiem kodowanym przez gen CD55 u ludzi. Pełni wiele funkcji, w tym ochronę tkanek przed cytotoksycznym uszkodzeniem dopełniacza i funkcję przeciwzapalną ze względu na swoje właściwości antyadhezyjne. Jest niezbędny w wielu układach narządów, w tym w ciąży, do ochrony pół-alogenicznego płodu lub do zapobiegania niekontrolowanej infiltracji przez białe krwinki w ich funkcjach pro- i / lub przeciwzapalnych. Ekspresja CD55 wydaje się mieć wiele mechanizmów regulacyjnych specyficznych dla tkanki i/lub cyklu menstruacyjnego, które są zaangażowane w złożone mechanizmy sygnalizacyjne. Jego regulacja może obejmować bezpośredni lub pośredni wpływ co najmniej szlaków regulacyjnych estrogenu, progesteronu i kortykosteroidów. Odgrywa główną rolę w nadawaniu oporności na lizę. CD55 ulega nadekspresji w kilku typach nowotworów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanxia Wu et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 306(12), G1056-G1064 (2014-04-26)
Engineering cancer cells to express heterologous antigen α-gal and induce the destruction of tumor cells depending on the complement cascade may be a promising strategy of tumor therapy. However, the feasibility and effect of using α-gal to induce colorectal adenocarcinoma
E D Vainer et al.
Tissue antigens, 82(1), 26-34 (2013-05-23)
CD55 (decay-accelerating factor, DAF) is overexpressed in several types of cancer, including colorectal cancer. Because of its inhibitory effect on the complement system, it has been suggested as a possible target for cancer immunotherapy. However, CD55 is also expressed in
Bogdan Nowicki et al.
Advances in experimental medicine and biology, 735, 83-96 (2013-02-14)
In this chapter, we present a concise historic prospective and a summary of accumulated knowledge on steroid hormones, DAF expression, and therapeutic implication of steroid hormone treatment on multiple pathologies, including infection and the host-pathogen interactions. DAF/CD55 plays multiple physiologic