Merck
GW22493
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-1α antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22493
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1A(3552)
Powiązane kategorie
Immunogen
Rekombinowana interleukina 1, α
Sekwencja immunogenu: GI # 13236494, sekwencja 1-271
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kosuke Watari et al.
PloS one, 9(6), e99568-e99568 (2014-06-14)
Tumors formed by a highly metastatic human lung cancer cell line are characterized by activated signaling via vascular endothelial growth factor (VEGF)-C through its receptor (VEGFR-3) and aggressive lymph node metastasis. In this study, we examined how these highly metastatic
Sotirios Tsimikas et al.
Journal of the American College of Cardiology, 63(17), 1724-1734 (2014-02-18)
The aim of this study was to assess the influence of pro-inflammatory interleukin (IL)-1 genotype status on the risk for coronary artery disease (CAD), defined as >50% diameter stenosis, and cardiovascular events mediated by oxidized phospholipids (OxPLs) and lipoprotein (Lp)