Merck
GW22489
Sigma-Aldrich
Anti-GNAI3 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-87U6, Anty-ARCND1, Anty-HG1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22489
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAI3(2773)
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 5729850, sekwencja 345-353
Synthetic peptide sequence of guanine nucleotide binding protein (G protein), α inhibiting activity polypeptide 3.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GNAI3 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do immunocytochemii i analizy Western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące nukleotydy guaninowe G(k) podjednostka α jest białkiem kodowanym przez gen GNAI3 u ludzi. Składa się z podjednostek α, β i γ i pośredniczy w hormonalnej regulacji wielu funkcji błonowych. Translokacja podjednostki GNAI3 do cytoszkieletu i jej jednoczesne hamowanie wskazuje, że cytoszkielet może uczestniczyć w procesie sygnalizacji ludzkich komórek nabłonkowych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Y Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(12), 4153-4157 (1988-06-01)
The guanine nucleotide-binding proteins (G proteins), which mediate hormonal regulation of many membrane functions, are composed of alpha, beta, and gamma subunits. We have cloned and characterized cDNA from a human T-cell library encoding a form of alpha i that
J L Adolfsson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 226(2), 413-419 (1996-09-13)
The present results show that stimulation of Intestine 407 epithelial cells with LTD4 (Leukotriene D4) triggers a rapid activation of the pertussis-toxin-sensitive Gi3-protein and a simultaneous translocation of its alpha-subunits to a crude cytoskeletal fraction. The activation of G alpha
Anil Akturk et al.
Science advances, 8(42), eabq2826-eabq2826 (2022-10-20)
Inhibitory G proteins (GNAI/Gαi) bind to the scaffold G protein signaling modulator 2 (GPSM2) to form a conserved polarity complex that regulates cytoskeleton organization. GPSM2 keeps GNAI in a guanosine diphosphate (GDP)-bound state, but how GPSM2-GNAI is generated or relates