Kluczowe dokumenty
GW21470
Sigma-Aldrich
Anti-PPFIA1 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LAR-interacting protein 1, Anti-LIP.1, Anti-LIP1, Anti-LIPA1_HUMAN, Anti-LIPRIN, Anti-Liprin-α-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21470
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPFIA1(8500)
Immunogen
Rekombinowane białko oddziałujące z PTPRF α 1 izoforma b
Sekwencja immunogenu: GI # 4505983, sekwencja 310-360
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PPFIA1 (ab1) produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Lipryna-α-1 jest cytoplazmatycznym białkiem fosfoserynowym o masie 160 kDa kodowanym przez gen PPFIA1 u ludzi. Koduje ono liprynę α, białko zaangażowane w adhezję komórek, ekspresję integryn i interakcje komórka-matryca. PPFIA1 może działać jako potencjalny funkcjonalny kandydat na gen ryzyka ostrego uszkodzenia płuc w przyszłych badaniach. Jest on często koamplifikowany z genem cykliny D1 w rakach jamy ustnej i może stanowić biomarker, a także nowy cel dla specyficznej terapii genowej. Funkcją lipryny jest lokalizacja fosfataz tyrozynowych z rodziny LAR w określonych miejscach na błonie plazmatycznej. Może to pomóc w regulacji ich interakcji ze środowiskiem zewnątrzkomórkowym i ich powiązań z substratami. PPFIA1 może regulować demontaż zrostów ogniskowych i pomagać w organizowaniu interakcji komórka-matryca.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco Blessmann et al.
Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 41(8), 845-849 (2013-03-05)
Analyzing chromosomal amplifications delivers valuable information for identification of oncogenes. For carcinomas of the oral cavity only few genes have been identified in amplified regions. The aim of this study was to search genes in amplified regions as possible biomarkers
Jason D Christie et al.
PloS one, 7(1), e28268-e28268 (2012-02-02)
Acute Lung Injury (ALI) is a syndrome with high associated mortality characterized by severe hypoxemia and pulmonary infiltrates in patients with critical illness. We conducted the first investigation to use the genome wide association (GWA) approach to identify putative risk
C Serra-Pagès et al.
The EMBO journal, 14(12), 2827-2838 (1995-06-15)
Focal adhesions are sites of cell-extracellular matrix interactions that function in anchoring stress fibers to the plasma membrane and in adhesion-mediated signal transduction. Both focal adhesion structure and signaling ability involve protein tyrosine phosphorylation. LAR is a broadly expressed transmembrane
C Serra-Pagès et al.
The Journal of biological chemistry, 273(25), 15611-15620 (1998-06-23)
LAR family transmembrane protein-tyrosine phosphatases function in axon guidance and mammary gland development. In cultured cells, LAR binds to the intracellular, coiled coil LAR-interacting protein at discrete ends of focal adhesions, implicating these proteins in the regulation of cell-matrix interactions.