Key Documents
GL0010
Golgi Isolation Kit
sufficient for 50 g (tissue)
Synonim(y):
Golgi Kit, Isolation Kit for Golgi
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 g (tissue)
Poziom jakości
metody
fractionation: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 5 mLKarta charakterystyki
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Wirowanie oddziela organelle na podstawie rozmiaru, kształtu i gęstości, ułatwiając frakcjonowanie subkomórkowe w różnych próbkach.
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.