GERPN5661
CyDye™ Post-Labelling Reactive Dye Pack
Cytiva RPN5661
About This Item
Kod UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.31
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN5661
opakowanie
pkg of 1pack = 12 x Cy3 + 12 x Cy5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specjalnie zoptymalizowany do znakowania mikromacierzy kwasów nukleinowych. Wyższa reaktywność barwników 513 i Cy5: 40 000 pmol barwnika reaktywnego na fiolkę, przy >75% zawartości barwnika reaktywnego. Gotowy do użycia, indywidualnie dozowany i pakowany w opakowania foliowe.
7769 Post-Labeling Reactive Dye Pack do generowania wysoce fluorescencyjnych sond znakowanych Cy3- i Cy5 metodą post-labeling (amino-allilową). Jedyny reaktywny barwnik 7769 zoptymalizowany do znakowania sond mikromacierzy. 7769 Post-Labelling Reactive Dye Pack zapewnia wygodnie zapakowany, wysoce reaktywny 513 i Cy5 monofunkcyjny ester NHS do znakowania sond metodą post-labeling (amino-allilową) do zastosowań w mikromacierzach.
7769 Post-Labeling Reactive Dye Pack do generowania wysoce fluorescencyjnych sond znakowanych Cy3- i Cy5 metodą post-labeling (amino-allilową). Jedyny reaktywny barwnik 7769 zoptymalizowany do znakowania sond mikromacierzy. 7769 Post-Labelling Reactive Dye Pack zapewnia wygodnie zapakowany, wysoce reaktywny 513 i Cy5 monofunkcyjny ester NHS do znakowania sond metodą post-labeling (amino-allilową) do zastosowań w mikromacierzach.
Cechy i korzyści
- Jedyne reaktywne fluory 7769 specjalnie zoptymalizowane do znakowania mikromacierzy kwasów nukleinowych.
- Wyższa reaktywność barwników 513 i Cy5: 40 000 pmol barwnika reaktywnego na fiolkę, przy >75% zawartości barwnika reaktywnego.
- Gotowe do użycia, indywidualnie dozowane i pakowane w opakowania foliowe do przechowywania ochronnego.
- Użycie tych odczynników pozwala uniknąć marnowania nadmiaru barwnika oraz konieczności podzielenia i przechowywania materiału z dużych opakowań.
- Zawiera 12 fiolek z estrem 513 NHS i 12 fiolek z estrem Cy5 NHS.
- Do generowania wysoce fluorescencyjnych sond znakowanych Cy3 i Cy5 metodą post-labelingu (amino-allilową).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy3 is a trademark of Cytiva
CyDye is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)