GE80-6484-70
SDS-Page Clean-Up Kit
Cytiva 80-6484-70, sufficient for 50 preparations
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 preparations
Właściwości
wetted part: no
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6484-70
opakowanie
pkg of 50 samples
warunki przechowywania
room temperature
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Przygotowuje próbki do SDS-PAGE, które w przeciwnym razie byłyby trudne do analizy z powodu soli lub niskiego stężenia białka.
- Ilościowo wytrąca białka, pozostawiając w roztworze substancje przeszkadzające
- Zapewnia wydajność ilościową w czasie krótszym niż 2 godz.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from GE Healthcare.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.