Kluczowe dokumenty
GE29360790
CyDye NIR-labelled secondary antibody
800 nm, pkg of 0.1 mg, Cytiva 29360790
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NA.74
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
Właściwości
800 nm
reaktywność gatunkowa
rabbit
opakowanie
pkg of 0.1 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29360790
fluorescencja
λex 774 nm; λem 790 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciała drugorzędowe znakowane Amersham CyDye NIR umożliwiają kwantyfikację Western blot z silnym stosunkiem sygnału do szumu. Eksperymenty mulitpleksowe pozwalają na wykrycie dwóch białek na jednym blocie. Wykorzystanie całkowitych sygnałów pasa do normalizacji danych białka docelowego daje solidne i wiarygodne wyniki.
  • Łatwa obsługa i wysoki stosunek sygnału do szumu zapewniają powtarzalne wyniki.
  • Wielokrotna analiza więcej niż jednego białka docelowego na jednym blocie zwiększa wydajność procesu.
  • Normalizacja białka całkowitego (TPN) generuje wiarygodne i dokładne oznaczenia ilościowe.
  • Stabilne sygnały umożliwiają przechowywanie membran i ponowne skanowanie w razie potrzeby do przyszłych badań
Amersham CyDye 700 i 800 to przeciwciała drugorzędowe znakowane fluoroforami NIR. Emitują one światło o długości fali 700 nm i 800 nm. Eksperymenty multipleksowe można przeprowadzać przy użyciu obu tych przeciwciał drugorzędowych wraz z parą odpowiednich króliczych lub mysich przeciwciał pierwszorzędowych.
Cechy i korzyści
  • Łatwa obsługa i wysoki stosunek sygnału do szumu zapewniają powtarzalne wyniki.
  • Analiza multipleksowa więcej niż jednego białka docelowego na jednym blocie zwiększa wydajność procesu.
  • Całkowita normalizacja białek (TPN) generuje wiarygodne i dokładne oznaczenia ilościowe.
  • Stabilne sygnały umożliwiają przechowywanie membran i ponowne skanowanie w razie potrzeby do przyszłych badań
Informacje prawne
CyDye is a trademark of Cytiva
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE29360790