GE29327535
7724 25 Zestaw próbek do amplifikacji
Cytiva 29327535
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.52
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29327535
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
7708 7724Zestawydo amplifikacji DNAwykorzystują izotermiczną amplifikację z toczącym się kręgiem (RCA) do wydajnego przygotowywania szablonów sekwencjonowania DNA.7724Zestawy wykorzystują unikalny proces do wydajnego przygotowywania mikrogramów kolistego DNA z pikogramowego materiału wejściowego. Szablony DNA są przygotowywane poprzez amplifikację RCA (rolling circle amplification) przy użyciu polimerazy DNA bakteriofaga Phi29. 7724 wykorzystuje izotermiczną metodę amplifikacji kolistego DNA. Polimeraza DNA Phi29 jest aktywna w temperaturze 30°C, umożliwiając przeprowadzenie amplifikacji w tej temperaturze bez konieczności stosowania cykli termicznych. Protokół 7724 wymaga mniej niż 20 minut praktycznego czasu na amplifikację 96 próbek z kolonii bakteryjnych. Dostępne są dwa różne typy zestawów do amplifikacji DNA 7724, aby spełnić różne wymagania dotyczące przepustowości. 7708 7724 DNA Amplification Kit dla 2000 reakcji zawiera wstępnie wymieszane składniki i generuje szablony po całonocnej inkubacji. Zestawy 100- i 500-reakcyjne zawierają oddzielne, niezmieszane składniki dla zwiększenia stabilności. Zestaw 7708 7724 DNA Sequencing Template Amplification Kit ma odrębny protokół i przepływ pracy w porównaniu do rozmiaru 100/500 reakcji. Procedury dla każdego zestawu nie są wymienne. Konieczna jest wcześniejsza optymalizacja.
Zastosowanie
Przygotowanie kolistych szablonów DNA do sekwencjonowania cyklicznego, klonowania i transformacji.
Cechy i korzyści
- Przygotowanie kolistych szablonów DNA do sekwencjonowania cyklicznego, klonowania i transformacji w czasie od 4 do 6 godzin.
- Generowanie mikrogramowych ilości matrycowego DNA z pikogramowych ilości materiału wyjściowego.
- Użyj amplifikowanego DNA bezpośrednio do sekwencjonowania cyklicznego bez oczyszczania. Amplifikuj DNA z płynnych kultur bakteryjnych lub M13, kolonii, płytek, zapasów glicerolu lub oczyszczonego kolistego (plazmidowego lub M13) DNA.
- Prosty protokół redukuje czas, nakład pracy i materiały eksploatacyjne potrzebne do przygotowania matrycy, a przepływ pracy umożliwia łatwą automatyzację.
- Do przygotowywania małych wektorów DNA z niską lub średnią wydajnością.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
TempliPhi Na opakowaniu i wkładce do zestawów: Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,198,543, 5,576,204 i ich odpowiedniki w innych krajach. Na pojemniku: Podlega prawom własności Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych składników tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 i jego odpowiedniki w innych krajach.
TempliPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE29327535 | 4061841171188 |